Fortfahren mit
UFC9010D
Amicon® Ultra-15 Zentrifugen-Filtereinheit, registriert für die In-vitro-Diagnostik
Synonym(e):
Zentrifugenultrafiltrationsvorrichtung, 10 kDa MWCO, 15 ml Probenvolumen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
8 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
24 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
96 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104916
Material:
polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
Pore size:
10 kDa MWCO
Working volume:
≤15 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 24 ea (UFC901024D), pack of 8 ea (UFC901008D), pack of 96 ea (UFC901096D)
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pack of 24 ea (UFC901024D), pack of 8 ea (UFC901008D), pack of 96 ea (UFC901096D)
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
technique(s)
centrifugation: suitable (protein concentration and desalting), protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
121 mm (4.807 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
7.6 cm2
volume
15 mL
working volume
≤15 mL
pore size
10 kDa MWCO
General description
Diese Amicon® Ultra 15-ml-Zentrifugenvorrichtungen sind für In-vitro-Diagnosezwecke registriert und zum Konzentrieren von Serum, Urin, Zerebrospinalflüssigkeit und anderen Körperflüssigkeiten vor der Analyse vorgesehen. Sie werden zum Testen von Urin auf Bence-Jones-Protein zur Diagnose von multiplem Myelom verwendet. Diese Vorrichtung wird auch zur Bewertung der freien Hormone (d. h. Schilddrüsenhormone und Testosteron) in Serum eingesetzt.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Application
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentrieren von Serum, Urin, Zerebrospinalflüssigkeit und anderen Körperflüssigkeiten vor der Analyse.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLS.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
Features and Benefits
  • IVD-registriertes Produkt und CE-zertifiziert.
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 10-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
  • Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 10–15 Minuten).
  • Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
  • 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
  • Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
  • Direkter Probenzugang für die Pipettiervorrichtung eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UFC9003UFC9050UFC9010
pore size
10 kDa MWCO
pore size
3 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
material
polyethylene cap, regenerated cellulose membrane, polypropylene tube, styrene-butadiene housing
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
working volume
≤15 mL
working volume
≤15 mL
working volume
≤15 mL
working volume
≤15 mL
packaging
pack of 24 ea (UFC901024D), pack of 96 ea (UFC901096D), pack of 8 ea (UFC901008D)
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg