Fortfahren mit
TR-1013
RiboJuice-mRNA-Transfektionskit
Synonym(e):
RiboJuice
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
Application
RiboJuice-mRNA-Transfektionsreagenz wurde speziell für die Einbringung größerer RNA-Spezies in Säugetierzellen mit hoher Effizienz und geringer Toxizität formuliert. Dieses RNA-Transfektionsreagenz erhöht bei Verwendung mit der Simplicon-RNA-Reprogrammierungstechnologie die IPS-Reprogrammierungseffizienz.
Features and Benefits
Bei der Transfektion werden Nukleinsäuren absichtlich in Zellen eingeleitet, um ein bestimmtes Gen zu überexprimieren. In der Vergangenheit waren DNA-Plasmide das bevorzugte Vehikel für die Transfektion. RNA-vermittelte Transfektionen haben jedoch in letzter Zeit in vielen Anwendungen, wie der Stammzellbiologie, der Impfstoffentwicklung und dem Genome Editing, zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Zu den Vorteilen von RNA-Transfektionsmethoden gehören: Schnelligkeit der Expression, höhere potenzielle Transfektionseffizienzen, Multiplex-Genexpression, die Fähigkeit, ohne zelltypspezifische Promoter Expression in allen Zelltypen zu erzielen, minimales Risiko der genomischen Integration und die Fähigkeit, die Auswirkungen einer Genüberexpression auf transiente Weise zu analysieren. In jüngster Zeit hat die RNA-Transfektion des neuen CRISPR/Cas-Genbearbeitungssystems, das auf der Transfektion eines RNA-Leitstrangs und des CAS9-Proteins beruht, an Interesse gewonnen.
RiboJuice-mRNA-Transfektionsreagenz ist speziell für die Einbringung größerer RNA-Spezies in Säugetierzellen formuliert. Das Kit besteht aus 1) RiboJuice-mRNA-Transfektionsreagenz: einem neuartigen, nicht liposomalen, kationischen Polymer-/Lipidgemisch und 2) RiboJuice-mRNA-Booster-Reagenz. Beide Komponenten müssen einen Komplex mit der RNA bilden, um eine effiziente RNA-Einbringung in das Zytoplasma von Zellen zu ermöglichen. In Kombination mit der SIMPLICON®-RNA-Reprogrammierungstechnologie von EMD Millipore (Katalognummer SCR550) steigert RiboJuice-mRNA nachweislich die Reprogrammierungseffizienz.
Hinweis: Die Optimierung der Reaktionsbedingungen ist notwendig, um eine erfolgreiche Transfektion sicherzustellen. Die folgenden Parameter müssen für jeden Zelltyp optimiert werden, um die RNA-Transfektionseffizienzen zu maximieren: Zelldichten, RNA-3′-Tailing und 5′-Capping, RNA-Reinheitsgrade, RNA-Menge, Volumen der RiboJuice-Reagenzien, Transfektionsinkubationszeiten, Transfektionsmedien und Zellkulturbedingungen.
Merkmale und Vorteile:
  • Höhere Effizienz bei der iPSC-Reprogrammierung: 5-fache Steigerung der IPS-Zellbildung mit RNA-Reprogrammierungsmethoden.
  • Hocheffiziente RNA-Einbringung: Erreichen Sie die RNA-Einbringung in einer großen Zellpopulation, um den experimentellen Erfolg zu gewährleisten.
  • Geringe Zelltoxizität: Aufrechterhaltung der Zelldichte und Reduzierung experimenteller Verzerrungen.
  • Serumkompatibilität: Führen Sie Transfektionen bei Vorhandensein von Serum durch, wodurch kein Medienwechsel erforderlich ist und die Zellgesundheit erhalten bleibt.
  • Frei von tierischen Bestandteilen: Bei diesem Produkt werden keine tierischen Inhaltsstoffe im Herstellungsprozess verwendet.
Analysis Note
  • Zur Identifizierung und Bestimmung der Reinheit wird eine physikalische Charakterisierung von Reagenzkomponenten mittels Massenspektrometrie (MS) und NMR durchgeführt.
  • Das Produkt wird einer Sichtprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass es klar und frei von Partikeln ist.
  • Bei diesem Produkt werden keine tierischen Inhaltsstoffe im Herstellungsprozess verwendet.
  • Jede Charge wird mit einem Luciferase-Reporter-Assay unter Verwendung von CHO-K1-Zellen auf RNA-Transfektionseffizienz getestet. Die Gesamtzahl der Nanogramme der Luciferase pro Well (Durchschnitt der Replikatkavitäten) muss in mindestens zwei separaten Experimenten größer als 20 ng pro Well sein.
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Legal Information
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71115DMN7070967
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TR-101304055977287608