Fortfahren mit
ST1685
Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8)
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Transient Receptor Potential Cation Channel A1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
6G8, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
€ 369,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6G8, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
General description
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TRPA1 protein.
Recognizes the TRPA1 protein.
This Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of TRPA1.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1033-1118 human TRPA1, expressed as a GST fusion protein
Application
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN1009DR1086WH0007442M1
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
6G8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
6B8, monoclonal
clone
1F5, monoclonal
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Gene Information
human ... ATF3(467)
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ST1685-100UG04055977223910