Fortfahren mit
SNAP2MB2
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Midi and MultiBlot
Synonym(e):
Western blot device, immunodetection device
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SNAP i.d. 2.0 Protein-Detektionssystem - Midi und MultiBlot (8,5 x 13,5 cm und 4,5 x 8,4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
manufacturer/tradename
SNAP id®
technique(s)
western blot: suitable
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Dieses System besteht aus einem SNAP i.d. 2.0 Basisteil, einem Midi-Blot-Halterahmen, einem Multi-Blot-Halterahmen, zwei Antikörper-Sammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot Roller, zwei Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung
Application
Das zur Erfüllung des Bedarfs unserer Western-Blot-Kunden entwickelte SNAP i.d. 2.0 System produziert Blots höchster Qualität. Die einzigartige vakuumgesteuerte Technologie und ein integrierter Durchflussverteiler treiben die Reagenzien durch die Membran.
Zur Verwendung für Immunblots.
Other Notes
Ersetzt: WBAVDBASE
Legal Information
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SNAP2MB1SNAP2MB3SNAP2MM-M
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Nitrocellulose, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with commercially available detection reagents, for use with PVDF (Immobilon membranes)
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
detection method
chemiluminescent, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable