Merck
SNAP2MB1
Millipore
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Mini and MultiBlot
Synonym(e):
Protein-Nachweissystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SNAP-i.d.-2.0-Proteindetektionssystem, Mini- und Multi-Blot (7,5 x 8,4 cm und 4,5 x 8,4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
Hersteller/Markenname
SNAP id®
Methode(n)
western blot: suitable
Kompatibilität
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Dieses System besteht aus dem Basisteil SNAP i.d. 2.0, einem Mini-Blot-Halterahmen, einem Multi-Blot-Halterahmen, zwei Antikörper-Sammelschalen, Vakuumschläuchen, Roll-Pad und Blot-Roller, zwei Benetzungsschalen und einer Kurzanleitung.
Anwendung
Das zur Erfüllung des Bedarfs unserer Western-Blot-Kunden entwickelte SNAP i.d. 2.0 System produziert Blots höchster Qualität. Die einzigartige vakuumgesteuerte Technologie und ein integrierter Durchflussverteiler treiben die Reagenzien durch die Membran.
Zur Verwendung für Immunblots.
Verlinkung
Ersetzt: WBAVDBASE
Rechtliche Hinweise
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zeina S Khan et al.
Biomicrofluidics, 13(3), 034110-034110 (2019-08-23)
Highly metastatic prostate cancer cells flowing through a microfluidic channel form plasma membrane blebs: they form 27% more than normal cells and have a lower stiffness (about 50%). Hypo-osmotic stress assays (with ∼ 50 % osmolarity) show 22% more blebbing
Morgane Agez et al.
Scientific reports, 9(1), 13675-13675 (2019-09-25)
CD20 is a B-lymphocyte specific integral membrane protein, an activated-glycosylated phosphoprotein expressed on the surface of B-cells and a clinically validated target of monoclonal antibodies such as rituximab, ocrelizumab, ofatumumab and obinutuzumab in the treatment of all B cell lymphomas
Amit Roshan et al.
Nature cell biology, 18(2), 145-156 (2015-12-08)
Single stem cells, including those in human epidermis, have a remarkable ability to reconstitute tissues in vitro, but the cellular mechanisms that enable this are ill-defined. Here we used live imaging to track the outcome of thousands of divisions in
Artikel
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Protokolle
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.