Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
non-sterile
product line
Millex™
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size, 0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Packaging
Physical form
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Kann nach der Sterilisation als Sterilfilter für wässrige Lösungen verwendet werden
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Klärfiltration von kleinen Mengen wässriger Lösungen
- Gebrauchsanweisung: SLHA025NB: Lesen Sie die in der Packung des Millex™-Spritzenvorsatzfilters enthaltene Gebrauchsanweisung.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.8 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.8 μm |
| material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 33 mm |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename - |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™-MCE-Spritzenvorsatzfilter
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protokolle
Discover the ICUMSA® method GS9-8 (2011) to determine the color of sugar solutions with color indices ranging from 10 to 16 000 IU.
Artikel
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten extrahierbaren Stoffen, Rückgewinnung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Tests unter Verwendung der modifizierten EPA 537.1 an.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SLHA025NB | 04053252660917 |
| SLHA025NK | 04061841155652 |