Fortfahren mit
SLAA025
Millex-MCE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Spritzenvorsatzfilter, 0,8 μm, MF-Millipore-MCE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-AA-Spritzenvorsatzfilter, Spritzenfilter aus Zellulosemischester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.8 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Überblick über Millex nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit MCE-Membran:
• Hydrophile Zellulosemischester-(MCE-)Membran ist für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 µm, 0,45 µm und 0,80 µm verfügbar
• Das Gehäuse besteht aus einem gering extrahierbaren Polyvinylidenchlorid (PVC).
SKU und Packungsgrößen
SLAA025NB: 0,80 µm Zellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLAA025NK: 0,80 µm Zellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLGS02510: 0,22 µm Zellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLGS025NB: 0,22 µm Zellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLHA02510: 0,45 µm Zellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLHA025NB: 0,45 µm Zellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLAP02550: Glasfaser, 25 mm, 50/Pkg.
Anwendungen:
Filtration von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Features and Benefits
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLGS025SLAAR33SBSLAAR33SS
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pore size
0.8 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.8 μm
pore size
0.8 μm
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
ethylene oxide treated, sterile
sterility
ethylene oxide treated, sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover the ICUMSA® method GS9-8 (2011) to determine the color of sugar solutions with color indices ranging from 10 to 16 000 IU.
Artikel
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten extrahierbaren Stoffen, Rückgewinnung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Tests unter Verwendung der modifizierten EPA 537.1 an.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLAA025NB04053252724152
SLAA025NK04053252503207