Fortfahren mit
SLFG025
Millex hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Millex™ hydrophobic PTFE syringe filter
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
250 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.680,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.2 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
fitting
female Luer-Lok® inlet, female Luer-Lok® inlet connection, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Überblick über Millex nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit hydrophober Fluoropore (PTFE)-Membran:
• Ideal für die Filtration von Proben in organischen Lösungsmitteln geeignet; kann aber auch zur Verhinderung der Rückströmung von atmosphärischer Feuchte in Lüftungsanwendungen verwendet werden.
• Breite chemische Kompatibilität und hervorragende Lösungsmittelresistenz mit organischen Lösungen
• Zur Erfüllung Ihres Anwendungsbedarfs in Porengrößen von 0,20 µm, 0,45 µm und 5,0 µm und in drei Durchmessern erhältlich
• Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren, hochdichten Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen.
In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
Anwendungen:
Feinpartikelentfernung und Filtration von organischen Lösungen, Lüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Features and Benefits
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLLS025NSSLFH025SLFGX13TL
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.2 μm
pore size
5.0 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet connection
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Questions
  1. Is it possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK to sterilize them?
    1 answer
    1. No, it is not possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, or SLFG025NK. Customers should order SLFG02550, which has a PP housing and can be autoclaved. More details can be found in the user guide. The SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK have HDPE housing and are not autoclavable.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review