Fortfahren mit
SLFH025
Millex hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
250 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.680,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
  • Millex Spritzenvorsatzfilter mit Fluoropore® (PTFE)-Membran sind ideal für die Entfernung von Feinteilchen und die Klärung von organischen Lösungen, die Belüftungsfiltration und Sterilisation von Gasen.
  • Gehäuse aus hochdichtem Polyethylenglycol (HDPE) oder Polypropylen für eine kleine Menge Extractables.
  • Die Membran bietet eine breite chemische Kompatibilität und ausgezeichnete Lösungsmittelresistenz für eine maximale Probenrückgewinnung.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLFG025SLLS025NSSLFGX13TL
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
5.0 μm
pore size
0.2 μm
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, female Luer-Lok® inlet connection, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13