We do not offer for this buffer separately, but we do have a related product that may help: Catalog number: FLAAB.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 435,00 |
Über diesen Artikel
€ 435,00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Der ATP-Luciferase-Assay zur Zellviabilität ist ein Lumineszenz-Assay vom Flash-Typ für den Nachweis einzelner Proben, indem ein Luminometer in einem einzigen Probenformat oder ein Luminometer mit einem Injektor in einem Plattenformat mit 96 Wells verwendet wird. Das erzeugte Lumineszenzsignal ist ungefähr 1 Minute lang stabil.
Application
Zellsignalwege
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Preparation Note
Other Notes
2) Glühwürmchen-Luciferase (CS224520): 5 x 200 µl
3) ATP-Assay-Puffer (CS224521): 1 x 10 ml
4) ATP, 2 µM (CS224522): 1 x 100 µl
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method chemiluminescent | detection method - | detection method - | detection method chemiluminescent |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Artikel
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Verwandter Inhalt
-
Can the buffer used in this kit be made or is it sold separately? It seems like that component of the kit will run out before the rest of the components.