Fortfahren mit
SCT071
BioTracker BacGO Farbstoff für grampositive Bakterien
Live cell imaging fluorescent probe for detection of gram-posotive bacteria in vitro, in vivo and in bacterial sludge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Die Gramfärbung ist der Goldstandard zum Klassifizieren von Bakterien auf der Grundlage der verschiedenen physikalischen Eigenschaften der Bakterienzellwandstruktur. Die Gramfärbung erfordert jedoch mehrere Schritte, nämlich Fixierung der Bakterienzellwand, zwei Färbungsschritte mit zwei unterschiedlichen Farbstoffen, gefolgt von einer Entfärbung und Waschen. Der Entfärbungsschritt erzeugt oft eine falsche Grambestimmung und der Waschschritt kann zu einem signifikanten Verlust von Zellen führen. Eine Alternative zur Gramfärbung ist ein Ansatz mit fluoreszenzbasiertem Farbstoff für die Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie.Der BioTracker BacGO Farbstoff für grampositive Bakterien ist ein orangener Farbstoff, der zum Identifizieren von grampositiven Bakterien mittels Durchflusszytometrie und Fluoreszenzbildgebung eingesetzt werden kann. Der BacGo Farbstoff wurde mit echten Proben koloniebildender Bakterien, aktiviertem Bakterienschlamm und einem Modell einer bakteriellen Augeninfektion geprüft. Um die universelle Selektivität des BacGO Farbstoffs vollständig zu demonstrieren, wurde er mit 16 Bakterienstämmen (9 grampositive und 7 gramnegative) geprüft und die Ergebnisse mit den Ergebnissen der Gramfärbung verglichen. BacGO färbte alle bekannten grampositiven Bakterien und das Ergebnis wurde durch Gramfärbung validiert. Die universelle Selektivität von BacGO wurde außerdem durch Durchflusszytometrie mit DAPI zum Färben der Zellkerne aller Bakterien bestätigt.Spektrale Eigenschaften:Anregung: 558 nmEmission: 573 nmForschungskategorie:Lebendzellfarbstoff
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT090SCT06977730
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
fluorometric
detection method
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT07104061841441052
Questions
  1. Pour préparer une solution stock, dans quel solvant/tampon cela doit être fait. Le produit peut-il être congelé une fois en solution. Doit-on l'aliquoter ou peut-il subir plusieurs cycles de congélation-décongélation. 
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in anhydrous DMSO. Add 20.6 uL of DMSO to the 1 mg vial to achieve a 100 uM solution. The stock solution can be stored at -20°C for 18 months without loss of activity, as single working aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Stock solutions of the dye can be further diluted in a culture medium. Working concentration ranges from 1- 5 uM.
      The incubation period is temperature dependent and may range from 5 minutes for cultures at 37°C to 1 hour for cultures at 4°C.