Fortfahren mit
SCT045
BioTracker ATP-Red Farbstoff für lebende Zellen
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Adenosintriphosphat (ATP) ist die primäre Energiequelle für alle zellulären Prozesse. ATP fungiert auch als Signalmolekül zur Regulierung von Zellbewegungen, Neurotransmission und Ionenkanalfunktionen. ATP befindet sich in den Mitochondrien, wo die Zellatmung stattfindet. Der ATP-Spiegel kann zur Messung der Zellproliferation und der Zellzyklusdynamik verwendet werden.
Der BioTracker ATP-Red Farbstoff ist eine rot fluoreszierende Bildgebungssonde für Adenosintriphosphat (ATP) in lebenden Zellen. Die Sonde zielt speziell auf ATP in den Mitochondrien lebender Zellen ab. Die Sonde zeigt keine Kreuzreaktivität mit zahlreichen Analyten, einschließlich: Zn2+, Mg2+, Ca2+, Na2+, K+, GSH, HOCL, H2O2, Arabinose, Galaktose, Glukose, Fruktose, Ribose, Sorbose, Saccharose, Xylose, Heparin, AMP, ADP, CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, UTP, GMP, GDP oder GTP. Die Sonde ist nicht fluoreszierend, wenn sie eine geschlossene Ringstruktur bildet. In Gegenwart des negativ geladenen ATP werden die kovalenten Bindungen zwischen Bor und Ribose gebrochen und der Ring öffnet sich, wodurch Fluoreszenz entsteht.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: 510 nm
Emission: 570 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung in lebenden Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker ATP-Red Farbstoff für lebende Zellen bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt aufbewahren
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit der Inhalt sich am Boden des Fläschchens sammelt, bevor es geöffnet wird.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt durch HNMR, LC-MS und HPLC und Elementaranalyse
Molare Masse: 561,48 g/mol
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT137SCT046SCT044
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
-
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Lu Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT04504054839532399
Questions
  1. SCT045 BioTracker ATP-Red Live Cell Dye does it work on cell lysates?
    1 answer
    1. SCT045 BioTracker ATP-Red Live Cell Dye is not suitable for use in cell lysates as it is intended for live cell applications.