Fortfahren mit
SCT030
BioTracker 575 Roter Fe2+-Farbstoff
Live cell imaging dye for iron (Fe2+) that localizes in golgi organelles.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Eisen (Fe2+) ist ein wesentliches Element für die Blutbildung. Etwa 70 Prozent des Eisens in Ihrem Körper befindet sich in den roten Blutkörperchen Ihres Blutes, dem so genannten Hämoglobin, und in den Muskelzellen, dem Myoglobin. Eisen ist ein essentielles Metall für lebende Organismen, aber eine Dysregulation seiner Homöostase auf zellulärer Ebene kann schädlichen oxidativen und/oder nitrosativen Stress und Schäden auslösen.
Der BioTracker 575 Rote Fe2+ Farbstoff ist eine fluoreszierende Bildgebungssonde zum Nachweis von Eisen (II) in lebenden Zellen. Diese Sonde ist im Golgi lokalisiert und reagiert selektiv mit Fe2+.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: 540 nm
Emission: 575 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung in lebenden Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 575 Roter Fe2+ Farbstoff bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt aufbewahren
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit der Inhalt sich am Boden des Fläschchens sammelt, bevor es geöffnet wird.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT037SCT034SCT036
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT03004054839545634