Fortfahren mit
SCM302
Definitives Endoderm-Induktionsmedium
Synonym(e):
Definitive Endoderm Medium, Endoderm Induction Medium, Medium for Endoderm Induction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
application(s)
cell analysis
General description
Das definitive Endoderm erzeugt die Epithelauskleidung des Atem- und Verdauungssystems sowie Zellen von Schilddrüse, Thymus, Lunge, Leber und Pankreas. Das DE-Induktionsmedium (definitives Endoderm) (SCM302) ist ein definiertes, tierproduktfreies, gebrauchsfertiges serumfreies Medium für die effiziente Differenzierung von humanen pluripotenten Stammzellen (ES/iPSC) zu DE-Zellen.
Das 3-Tage-Differenzierungsprotokoll ist einfach und wurde mit mehreren humanen iPS-Zelllinien validiert. Differenzierte Zellen exprimieren große Mengen (> 85 %) Endodermmarker, einschließlich CXCR4, c-Kit, Sox-17 und FOXA2, und können weiter zu speziellen endodermalen Zelllinien differenziert werden. Das definitives Endoderm-Induktionsmedium kann zum Erzeugen von 3D-Organoiden wie aus hiPS gewonnenen Darm- (Katalognr. SCC300) und Lungenorganoiden verwendet werden.
Application
Gebrauchsfertige serumfreie Medien für die effiziente Differenzierung von humanen pluripotenten Stammzellen (ES/iPSC) zu CXCR4+/c-Kit+/Sox-17+/FOXA2+ DE-Zellen (definitives Endoderm).
Forschungskategorie:
Stammzellenforschung
Preparation Note
Ab Empfang bei -20 °C lagern. Wenn Sie für den Gebrauch bereit sind, tauen Sie es über Nacht bei 2–8 °C auf. Nach dem Auftauen gründlich mischen und in kleinere Volumen (d. h. 10 ml) aliquotieren. Sofort verwenden und bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahren. Nicht wieder einfrieren. Nicht verwendete Aliquote können bis zum Verfallsdatum bei -20 °C gelagert werden.
Analysis Note
Aussehen: Klare Flüssigkeit/keine Partikel
Sterilitätsgeprüft: kein Wachstum
Endotoxin: <2 EU/ml
pH-Wert: 7,0–7,4
Mycoplasma: Negativ
Funktionsassay: >85 % CXCR4+ c-Kit+ doppelt positiv nach 3 Tagen Induktion.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCM018SCM121SF001
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell differentiation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
packaging
pkg of 50 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
impurities
<2 EU/mL endotoxin
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pH
7.0-7.4
pH
-
pH
-
pH
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Artikel
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCM30204054839986499