Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
OsteoMAX-XF
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der Knochen wird einem kontinuierlichen Remodellierungsprozess unterzogen, der die koordinierte Aktivität zweier Zelltypen erfordert. Osteoklasten brechen die Knochenmatrix auf, während Osteoblasten zur Bildung von neuem Knochen Kollagen, Kalzium, Phosphor und andere Mineralien ablagern. Das Gleichgewicht zwischen der Aktivität von Osteoklasten und Osteoblasten bestimmt die Masse und Dichte des Knochens. Viele Knochenerkrankungen wie Osteoporose, ein häufiges altersbedingtes Phänomen bei postmenopausalen Frauen mit stark reduzierter Knochenmasse, oder Osteogenesis imperfecta, auch bekannt als Glasknochenerkrankung, werden wahrscheinlich durch die Fehlregulierung von Osteoblasten und Osteoklasten verursacht. Das Verständnis der molekularen Mechanismen, die der Osteogenese zugrunde liegen, und der Prozess, durch den neuer Knochen gebildet wird, ist daher von entscheidender Bedeutung.
Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind definiert als eine selbsterneuernde Population von adhärenten, multipotenten Vorläuferzellen mit der Fähigkeit zur Differenzierung in verschiedene mesenchymale Zelllinien. MSC wurden aus adultem Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnurblut isoliert und können in vitro aus embryonalen und induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnen werden. In definierten In-vitro-Assays unterscheideen MSC leicht in linienspezifische Zellen, die Knochen-, Knorpel-, Fett-, Sehnen- und Muskelgewebe bilden.
Das OsteoMAX-XF-Differenzierungsmedium von EMD Millipore wurde speziell dafür entwickelt, humane mesenchymale Stammzellen leicht in die osteogene Linie (Osteozyten) zu differenzieren, wie durch Färbung mit Alizarinrot und alkalischer Phosphatase bewertet. Diese proprietäre Formulierung wurde unter Verwendung von CombiCultTM von Plasticell entwickelt, einer patentierten, auf Beads basierenden kombinatorischen Technologie, die speziell für die Entdeckung neuartiger Differenzierungsprotokolle für Stammzellen entwickelt wurde.
Eigenschaften und Vorteile
– serumfreie, xeno-freie und definierte Mediumformulierung
– schnelle, robuste und hocheffiziente Mineralisierung und Bildung von Knochenknoten im Standard-Gewebekultursystem bereits nach 7 Tagen der Differenzierung.
Mit den′OsteoMAX-XF-Differenzierungsmedien von EMD Millipore erhalten wir in der Regel zu 80 % reife Osteozyten aus mesenchymalen Stammzellen aus Knochenmark. Die Effizienz der osteogenen Differenzierung kann je nach Herkunft und Qualität der mesenchymalen Stammzellen und je nach eingeführten Abweichungen vom Protokoll variieren.
Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind definiert als eine selbsterneuernde Population von adhärenten, multipotenten Vorläuferzellen mit der Fähigkeit zur Differenzierung in verschiedene mesenchymale Zelllinien. MSC wurden aus adultem Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnurblut isoliert und können in vitro aus embryonalen und induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnen werden. In definierten In-vitro-Assays unterscheideen MSC leicht in linienspezifische Zellen, die Knochen-, Knorpel-, Fett-, Sehnen- und Muskelgewebe bilden.
Das OsteoMAX-XF-Differenzierungsmedium von EMD Millipore wurde speziell dafür entwickelt, humane mesenchymale Stammzellen leicht in die osteogene Linie (Osteozyten) zu differenzieren, wie durch Färbung mit Alizarinrot und alkalischer Phosphatase bewertet. Diese proprietäre Formulierung wurde unter Verwendung von CombiCultTM von Plasticell entwickelt, einer patentierten, auf Beads basierenden kombinatorischen Technologie, die speziell für die Entdeckung neuartiger Differenzierungsprotokolle für Stammzellen entwickelt wurde.
Eigenschaften und Vorteile
– serumfreie, xeno-freie und definierte Mediumformulierung
– schnelle, robuste und hocheffiziente Mineralisierung und Bildung von Knochenknoten im Standard-Gewebekultursystem bereits nach 7 Tagen der Differenzierung.
Mit den′OsteoMAX-XF-Differenzierungsmedien von EMD Millipore erhalten wir in der Regel zu 80 % reife Osteozyten aus mesenchymalen Stammzellen aus Knochenmark. Die Effizienz der osteogenen Differenzierung kann je nach Herkunft und Qualität der mesenchymalen Stammzellen und je nach eingeführten Abweichungen vom Protokoll variieren.
Preparation Note
OsteoMAX-XF-Basalmedium: (Art.-Nr. CS210596) sollte bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Innerhalb von vier Monaten ab Empfangsdatum verwenden. Nach dem Auftauen kann das Medium bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate lichtgeschützt aufbewahrt werden.
OsteoMAX-XF-Zusatz (10X): (Art.-Nr. CS210597) sollte bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Innerhalb von vier Monaten ab Empfangsdatum verwenden. Geben Sie nach dem Auftauen den Zusatz zum Basalmedium hinzu, mischen Sie es gründlich und filtern Sie es mit einem 0,22-µm-Stericup-Filter. Das gefilterte, angereicherte Medium kann kurze Zeit bei 2 bis 8 °C im Dunkeln aufbewahrt und sollte innerhalb von 7 Tagen verbraucht werden. Für die langfristige Aufbewahrung das gefilterte, angereicherte Medium in geeignete Arbeitsvolumina aliquotieren und bei -20 °C lagern. Vermeiden Sie wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen, da diese die Aktivitätsniveaus beeinträchtigen.
OsteoMAX-XF-Zusatz (10X): (Art.-Nr. CS210597) sollte bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Innerhalb von vier Monaten ab Empfangsdatum verwenden. Geben Sie nach dem Auftauen den Zusatz zum Basalmedium hinzu, mischen Sie es gründlich und filtern Sie es mit einem 0,22-µm-Stericup-Filter. Das gefilterte, angereicherte Medium kann kurze Zeit bei 2 bis 8 °C im Dunkeln aufbewahrt und sollte innerhalb von 7 Tagen verbraucht werden. Für die langfristige Aufbewahrung das gefilterte, angereicherte Medium in geeignete Arbeitsvolumina aliquotieren und bei -20 °C lagern. Vermeiden Sie wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen, da diese die Aktivitätsniveaus beeinträchtigen.
1. OsteoMAX-XF Basal Medium (Part No. CS210596). One bottle containing 90 mL basal medium.
2. OsteoMAX-XF Supplement (10X) (Part No. CS210597). One bottle containing 10 mL of 10X concentrated supplement.
2. OsteoMAX-XF Supplement (10X) (Part No. CS210597). One bottle containing 10 mL of 10X concentrated supplement.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2