The base medium of SCM112 is DMEM with FBS (cat# D5796). This DMEM includes 0.2g/L CaCl2. The exact percentage is proprietary.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
sterility
sterile (No Growth/Pass)
form
liquid
packaging
1 ea of 50 mL
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
- Aussehen (Farbe): klare, rote Flüssigkeit
- Endotoxin: 2 EU/ml
- Sterilitätsprüfung: Kein Wachstum/Entspricht
- Mykoplasma: Negativ
- Medien, die auf ihre Funktion zur Unterstützung des Wachstums von humanen Organoiden des Pankreas getestet wurden
- Medien, die auf ihre biologische Aktivität mit einem Wnt3a-Luciferase-Reporter-Assay in HEK293 STF-Zellen getestet wurden
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile (No Growth/Pass) | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging 1 ea of 50 mL | packaging pkg of 50 mL | packaging - | packaging - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCM112 | 04065269127840 |
-
What's the percentage of FBS contained in SCM112? Thanks!