Fortfahren mit
SCM013
NDiff-Neuro-27-Medienzusatz (100x)
NDiff Neuro-27 Medium Supplement is a serum-free supplement containing antioxidants & other factors that has been developed for the in vitro propagation & maintenance of undifferentiated murine embryonic stem (ES) cells in serum free medium.
Synonym(e):
NDiff-Mediumzusatz, Neuro-27-Mediumzusatz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
NDiff Neuro-27-Medienzusatz ist serumfrei, enthält Antioxidantien sowie andere Faktoren und wurde speziell für die In-vitro-Propagation und Erhaltung von undifferenzierten embryonalen Stammzellen (ES) der Maus in serumfreien Medium entwickelt (Nichols J, 2006). Dieses Produkt kann auch für die Differenzierung von murinen ES-Zellen zu postmitotischen Neuronen verwendet werden, insbesondere mittels Monolayer-Differenzierung (Ying QL, 2003).
Physical form
NDiff Neuro-27-Medienzusatz wird als eine wässrige Lösung geliefert. Die optimale Anwendungskonzentration des Medienzusatzes muss für die jeweiligen Verwendungen und Zelltypen ermittelt werden. In den meisten Fällen ist eine Verdünnung im Verhältnis 1:40-1:200 geeignet. Für die Selbsterneuerung und neurale Differenzierung der murinen ES-Zellen wird generell eine Verdünnung von 1:100 verwendet.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zum Verfallsdatum haltbar. Vor Licht schützen. Nach dem Auftauen den nicht verwendeten Teil in kleinere Volumina aliquotieren und bis zur späteren Verwendung bei -20 °C lagern. Nach Zugabe zum Zellkulturmedium ist das Produkt bei 4 °C vier Wochen lang stabil.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCM003SCM082N6530
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millipore
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Artikel
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Defined conditions for neural commitment and differentiation
Ying, Qi-Long and Smith, Austin G
Test, 365, 327-341 (2003)
Qi-Long Ying et al.
Nature biotechnology, 21(2), 183-186 (2003-01-14)
Mouse embryonic stem (ES) cells are competent for production of all fetal and adult cell types. However, the utility of ES cells as a developmental model or as a source of defined cell populations for pharmaceutical screening or transplantation is
Jennifer Nichols et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 91-98 (2006-07-19)
The availability of murine embryonic stem (ES) cells has revolutionized the study of mammalian development and disease. We recently developed a culture medium that has enabled us to identify the essential signaling pathways required for maintenance of pluripotency in vitro.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCM01304053252357329