Merck
SCM003
Basalmedium für neuronale Stammzellen
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
Synonym(e):
NSC Culture Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Das Basalmedium für neuronale Stammzellen ist ein definiertes serumfreies, wachstumsfaktorfreies Medium, das für das Züchten und die In-vitro-Differenzierung von neuronalen Stammzellen aus Nagetieren optimiert wurde. Bei Verwendung in Verbindung mit bFGF oder bFGF, EGF und Heparin ermöglicht das Basalmedium die Proliferation von neuronalen Stammzellen der Ratte bzw. der Maus. Die Entziehung der Wachstumsfaktoren aus dem Basalmedium für neuronale Stammzellen resultiert in der spontanen Differenzierung der neuronalen Stammzellen von Nagetieren.
Application
Das Basalmedium für neuronale Stammzellen ist ein definiertes serumfreies, wachstumsfaktorfreies Medium, das für das Züchten und die In-vitro-Differenzierung von neuronalen Stammzellen aus Nagetieren optimiert wurde.
Preparation Note
Bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahren. Nach dem Auftauen kann das Basalmedium bis zu einem Monat bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Analysis Note
Jede Charge des Mediums wird für ein optimales Zellwachstum, optimale Proliferation und Differenzierung der neuronalen Stammzellen von Ratten und Mäusen getestet. Sterilitätsprüfung: negativ; Osmolarität: 299; pH: 7,4
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c