Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenapplication(s)
cell analysis
General description
Kopf-Hals-Plattenepithelzellkarzinom (HNSCC) ist die neunthäufigste Krebsart weltweit und durch eine hohe Rezidivrate nach der Therapie, mit einer durchschnittlichen 5-Jahres-Überlebensrate von 40–50 % (1), charakterisiert. HNSCC-Tumore weisen ein breites Spektrum von Heterogenität als Reaktion auf Strahlentherapie auf. HNSCC-Zellmodelle, die ein Spektrum von Strahlungssensitivität aufweisen, sind daher unerlässlich für die Klärung der zugrundeliegenden Faktoren der Strahlungsreaktionen von Krebszellen.
Die SCC-61-HNSCC-Zelllinie, die aus einem aggressiven Zungenplattenepithelkarzinom gewonnen wurde (2), ist ein bewährtes Modell für HNSCC. SCC-61-Zellen sind relativ empfindlich gegenüber Strahlung im Vergleich zu anderen HNSCC-Zelllinien und weisen ein relativ stabiles Genom auf (3). SCC-61-Zellen wachsen robust und sind in Kultur stark adhärent. SCC-61-Zellen wurden durch die positive Expression des SCC-Markers p63 (p40) charakterisiert (4). SCC-61-Zellen erwiesen sich in Studien zur Untersuchung der Mechanismen von Strahlenresistenz in SCC-Tumorzellen, wie durch die Transformation dieser Zelllinie mit Faktoren, die Strahlenresistenz verleihen, aufgezeigt wurde (5), als nützlich.
<bold>Quelle:</bold>
Die SCC-61-Zelllinie wurde aus einem Zungenplattenepithelzellkarzinom eines männlichen Patienten gewonnen (2).
Forschungskategorie:
Krebs
Die SCC-61-HNSCC-Zelllinie, die aus einem aggressiven Zungenplattenepithelkarzinom gewonnen wurde (2), ist ein bewährtes Modell für HNSCC. SCC-61-Zellen sind relativ empfindlich gegenüber Strahlung im Vergleich zu anderen HNSCC-Zelllinien und weisen ein relativ stabiles Genom auf (3). SCC-61-Zellen wachsen robust und sind in Kultur stark adhärent. SCC-61-Zellen wurden durch die positive Expression des SCC-Markers p63 (p40) charakterisiert (4). SCC-61-Zellen erwiesen sich in Studien zur Untersuchung der Mechanismen von Strahlenresistenz in SCC-Tumorzellen, wie durch die Transformation dieser Zelllinie mit Faktoren, die Strahlenresistenz verleihen, aufgezeigt wurde (5), als nützlich.
<bold>Quelle:</bold>
Die SCC-61-Zelllinie wurde aus einem Zungenplattenepithelzellkarzinom eines männlichen Patienten gewonnen (2).
Forschungskategorie:
Krebs
Biochem/physiol Actions
Human, Krebszellen
Packaging
≥1 x 106 Zellen/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC280 | 04061842104062 |