Cells are thawed and expanded in DMEM High Glucose product SLM-021-B, containing 10% FBS product ES009-B and Non-Essential Amino Acids product TMS-001-C. Kindly review the User Guide under "More Documents" or available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/153/757/scc070ca.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie UM-SCC-1, UM-SCC-1 is a unique human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell line isolated from a tumor located on the floor of the mouth of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
DIESES PRODUKT IST NUR ZUM VERKAUF AN AKADEMISCHE EINRICHTUNGEN ODER GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG IM RAHMEN DIESER LABEL-LIZENZ ZUR BESCHRÄNKTEN NUTZUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. FÜR INFORMATIONEN ZUR KOMMERZIELLEN LIZENZIERUNG DER UM-SCC-ZELLEN, EINSCHLIESSLICH LIZENZIERUNG AN HANDELSUNTERNEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN [email protected].
Das Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses (HNSCC) entwickelt sich aus den Schleimhäuten der oberen Luft- und Speisewege, bestehend aus 1) der Nasenhöhle und den Nasennebenhöhlen, 2) dem Nasopharynx, 3) dem Hypopharynx, Larynx und der Trachea sowie 4) der Mundhöhle und dem Oropharynx. Das Plattenepithelkarzinom (SCC) ist der häufigste maligne Tumor im Kopf- und Halsbereich. Das HNSCC ist die weltweit sechshäufigste Krebserkrankung. Weltweit gibt es 500.000 neue Fälle pro Jahr, und zwei Drittel treten in den Industrienationen auf. Die Erkrankung wird durch Tabak- und Alkoholkonsum sowie Infektionen mit Hochrisiko-Typen des humanen Papillomavirus (HPV) verursacht. Ein SCC entsteht oft durch bereits bestehende dysplastische Läsionen. Die 5-Jahres-Überlebensrate von Patienten mit HNSCC liegt bei etwa 40-50 %.
UM-SCC-1 ist eine einzigartige Zelllinie des Plattenepithelkarzinoms an Kopf und Hals, die vom Tumor am Mundboden eines männlichen Patienten isoliert wurde. Die Zelllinie ist negativ auf HPV-16 und HLA-A2, ein Klasse-I-Molekül des wichtigsten Histokompatibilitätskomplexes (MHC). Die UM-SCC-1-Zelllinie ist in vitro um 50 % invasiver und zeigt in vivo eine größere Neigung zu perineuraler und lymphatischer Invasion.
UM-SCC-1 wurde an der University of Michigan mit schriftlicher Einwilligung des Patienten und Genehmigung der Studie durch das Medical School Institutional Review Board etabliert.
Referenz:
1) Carey, T., et al. (2012) Genotyping of 73 UM-SCC head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Head Neck. 2010 April; 32(4): 417–426.
Preparation Note
Analysis Note
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC070 | 04055977179583 |
-
Hi, I was wondering what medium should be used to grow these cells.