Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Embryonale epikardiale MEC1-Zelllinie, murin, MEC1 mouse embryonic epicardial cell line is a useful model for cardiac developmental biology studies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Herkunft:
Nicht-GVO. MEC1 ist eine stabile Zelllinie, die aus Primärkulturen von embryonalen E13.5-Wildtyp-Ventrikeln einer ICR/CD1-Stamm-Maus abgeleitet wird. Einzelne Kolonien, die eine frühe epikardiale Zellmorphologie beibehielten, wurden mehreren iterativen Runden des Subklonens unterzogen.
Referenz:
Li P, Cavallero S, Gu Y, Chen TH, Hughes J, Hassan AB, Brüning JC, Pashmforoush M, Sucov HM (2011). IGF signaling directs ventricular cardiomyocyte proliferation during embryonic heart development. Development 138(9): 1795-17805.
Application
Kardial
Entwicklungssignalübertragung
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Die Zellen werden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen murinen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source mouse |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in liquid nitrogen |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c