Merck
SCC065
Sigma-Aldrich
HL-1 Kardiomyozyten-Zelllinie
Mouse
Synonym(e):
HL-1 Cardiomyocyte Cell Line, HL-1 Atrial Muscle Cell Line
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
HL-1 Kardiomyozyten-Zelllinie, HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die HL-1-Kardiomyozyten-Zelllinie ist eine immortalisierte Kardiomyozyten-Zelllinie der Maus, die sich kontinuierlich teilen und spontan zusammenziehen kann, während sie einen differenzierten Kardiophänotyp beibehält. HL-1 kann in Serie passagiert werden, ohne ihren differenzierten Kardiomyozytenphänotyp zu verlieren, einschließlich morphologischer, biochemischer und elektrophysiologischer Eigenschaften. HL-1-Zellen werden verwendet, um die normale Kardiomyozytenfunktion in Bezug auf die signalisierende, elektrische, metabolische und transkriptionelle Regulierung zu untersuchen sowie pathologische Zustände wie Hypoxie, Hyperglykämie-Hyperinsulinämie, Apoptose und Ischämie-Reperfusion zu behandeln.
Die HL-1-Linie wurde aus einem subkutanen AT-1-Tumor gewonnen, der aus einer erwachsenen, weiblichen C57BL/6J-Maus herausgeschnitten wurde. Die AT-1-Mutterlinie wurde ursprünglich aus einem atrialen Tumor gewonnen, der in einer transgenen Maus wuchs, bei dem die Expression des SV40 Large T-Antigens mittels Promotor des atrialen natriuretischen Faktors (ANF) auf atriale Kardiomyozyten abzielte.
Beschreibung der Zelllinie
Kardiomyozyten-Zellen
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Herz
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Toxizität
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1X106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mit dem Maus Essential CLEAR Panel PCR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen sind negativ für Mycoplasmakontamination.
• Funktionsassay: Fluo-8 Assay, basierend auf fluoreszierendem Calciumfarbstoff, zum Nachweis von Veränderungen im intrazellulären Calcium
Lagerung und Haltbarkeit
Die HL-1 Kardiomyozyten-Zelllinie sollte in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen mindestens 10 Passagen lang kultiviert werden, ohne dass die Zellmarkerexpression und -funktionalität wesentlich beeinträchtigt wird.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rats bzw. ihrer nationalen Umsetzung in dem Mitgliedsstaaten reguliert. Die Gesetzgebung verpflichtet {HCompany} dazu, bestimmte Informationen zu Ihnen und der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Hier klicken für das Endverbleibserklärung(EVE)-Formular
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jingru Wang et al.
IUBMB life, 72(8), 1737-1746 (2020-05-01)
Cardiac hypoxia plays a significant role in various types of heart disease, and improper treatment of hypoxia often leads to myocardial cell damage or even death. Transcriptome profiling and open chromatin mapping have been used as powerful tools to understand
Giulia Bruno et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(21), e2100627-e2100627 (2021-09-07)
Optical stimulation technologies are gaining great consideration in cardiology, neuroscience studies, and drug discovery pathways by providing control over cell activity with high spatio-temporal resolution. However, this high precision requires manipulation of biological processes at genetic level concealing its development
W C Claycomb et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(6), 2979-2984 (1998-04-18)
We have derived a cardiac muscle cell line, designated HL-1, from the AT-1 mouse atrial cardiomyocyte tumor lineage. HL-1 cells can be serially passaged, yet they maintain the ability to contract and retain differentiated cardiac morphological, biochemical, and electrophysiological properties.
Paola Lagonegro et al.
Nature communications, 13(1), 6-6 (2022-01-12)
Myocardial infarction causes 7.3 million deaths worldwide, mostly for fibrillation that electrically originates from the damaged areas of the left ventricle. Conventional cardiac bypass graft and percutaneous coronary interventions allow reperfusion of the downstream tissue but do not counteract the
Jian Hou et al.
Journal of thoracic disease, 12(5), 2039-2048 (2020-07-10)
Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia. DACT2 is a novel and important mediator of signaling pathways. The aim of this study was to investigate the clinical significance and functions of DACT2 expression in AF. Immunohistochemistry was used
Verwandter Inhalt
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Questions
  1. Hello, Are these HL1 cells the type that do not beat in culture?
    1 answer
    1. HL-1 Cardiac Muscle Cell Line is an immortalized mouse cardiomyocyte cell line able to continuously divide and spontaneously contract while maintaining a differentiated cardiac phenotype. HL-1 can be serially passaged without losing its differentiated cardiac myocyte phenotype, including morphological, biochemical, and electrophysiological properties. HL-1 cells have been used to study normal cardiomyocyte function with regard to signaling, electrical, metabolic, and transcriptional regulation as well as to address pathological conditions such as hypoxia, hyperglycemia-hyperinsulinemia, apoptosis, and ischemia-reperfusion.
      The HL-1 line was derived from AT-1 subcutaneous tumor excised from an adult female C57BL/6J mouse. The parental AT-1 line was originally derived from an atrial tumor growing in a transgenic mouse in which expression of the SV40 large T-antigen was targeted to atrial cardiomyocytes via the atrial natriuretic factor (ANF) promoter.