Fortfahren mit
SCC167
MS5-hDLL1-Stromazelllinie
Mouse
Synonym(e):
MS-5-hDLL1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MS5-hDLL1-Stromazelllinie, The MS5-mDLL1 stromal cell line is used in a serum-free artificial thymic organoid (ATO) system to generate mature T-cells from human hematopoietic stem and progenitor cells.
biological source
mouse
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
In-vivo entstehen T-Zellen im Thymus von aus Knochenmark gewonnenen hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen (HSPC). In-vitro werden verschiedene Modellsysteme eingesetzt, um die die T-Zellentstehung fördernde Thymusfunktion nachzuahmen, darunter das OP9-DL1-System. Kürzlich wurde ein serumfreies ATO-System (Artificial Thymic Organoid, künstliches thymisches Organoid) entwickelt, das eine höchst effiziente und reproduzierbare In-vitro-Differenzierung und positive Selektion von menschlichen T-Zellen aus unterschiedlichen HSPC-Quellen fördert, darunter CD34+-HSPC aus Nabelschnur, Knochenmark und peripherem Blut (Seet et al. 2017). Eine Hauptkomponente des ATO-Systems ist die MS5-hDLL1-Zelllinie, dank der kein primäres Thymusgewebe benötigt wird.
Zum Erzeugen von MS5-hDLL1 wurde eine murine Stromazelllinie (MS5) mit humanem, den lentiviralen Vektor kodierenden DLL1 und eGFP der dritten Generation kodiert (Seet et al. 2017). Die höchsten 5 % der GFP-exprimierenden Zellen wurden mittels FACS sortiert und vermehrt.
Zur Bildung von Organoiden werden MS5-hDLL1-Stromazellen mittels Zentrifugation mit HSPC aggregiert und auf einem Zellkultureinsatz an der Grenzfläche zwischen Luft und Flüssigkeit kultiviert. Detaillierte Protokolle zum Einrichten des ATO-Systems (Artificial Thymic Organoid, künstliches thymisches Organoid) sind in der Literatur beschrieben (Seet et al. 2017).
Literatur:
Seet, C.S., He, C., Bethune, M.T., Li, S., Chick, B., Gschweng, E.H., Zhu, Y., Kim, K., Kohn, D.B., Baltimore, D. und Crooks, G.M. (2017) Generation of mature T cells from human hematopoietic stem and progenitor cells in artificial thymic organoids. Nat Methods 14(5): 521–530.
Application
Die MS5-mDLL1-Stromazelllinie wird in einem serumfreien ATO-System (Artificial Thymic Organoid, künstliches thymisches Organoid) eingesetzt, um reife T-Zellen aus hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen des Menschen zu erzeugen.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Immunantwort
Entzündung und Immunologie
Biochem/physiol Actions
Stromazellen:
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen stammen nachweislich von der Maus und wurden mit dem Contamination Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Kontamination mit Zellen anderer Spezies – Ratte, chinesischer Hamster, syrischer Goldhamster, Mensch und nichtmenschliche Primaten (NHP) – getestet.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Disclaimer
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Die Gesetzgebung verpflichtet {HCompany} dazu, bestimmte Informationen zu Ihnen und der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC166SCC136SCC065
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dong-Yeop Shin et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 38(11), 1454-1466 (2020-08-08)
Understanding physiologic T-cell development from hematopoietic stem (HSCs) and progenitor cells (HPCs) is essential for development of improved hematopoietic cell transplantation (HCT) and emerging T-cell therapies. Factors in the thymic niche, including Notch 1 receptor ligand, guide HSCs and HPCs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC16704054839515637