Fortfahren mit
SCC129
HT-22 Neuronale Zelllinie aus dem Maushippocampus
Mouse
Synonym(e):
HT22 Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HT-22 Neuronale Zelllinie aus dem Maushippocampus, HT-22 mouse neuronal cell line is a valuable cell model for studies of glutamate-induced toxicity in neuronal cells.
biological source
mouse
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Glutamat ist ein wichtiger exzitatorischer Neurotransmitter, der als Signalmolekül zwischen Nervenzellen dient und an den meisten Aspekten der normalen Hirnfunktion einschließlich Kognition, Lernen und Gedächtnis beteiligt ist. Im Gehirn befinden sich verschiedene Glutamatrezeptoren, darunter NMDA, AMPA/Kainsäure und metabotrope Rezeptoren (mGluR). Eine normale Menge Glutamat ist unverzichtbar für die normale Hirnfunktion, ein hoher Gehalt kann jedoch zu Überexzitation der Nervenzellen und in der Folge möglichem Zellschaden und/oder Zelltod führen. Glutamat-induzierte Zytotoxizität wird mit neurodegenerativen Störungen wie Alzheimer-, Huntington- und Parkinson-Krankheit sowie anderen Erkrankungen einschließlich Rückenmarksverletzungen und multiple Sklerose in Verbindung gebracht. Therapien, die die Auswirkungen der Glutamataktivität hemmen oder reduzieren können, sind daher von großem therapeutischem Interesse.
HT-22 ist eine immortalisierte Zelllinie aus dem Hippocampus der Maus, die aus der HT-4-Zelllinie subkloniert wurde [1]. Die parentale HT-4-Zelllinie wurde aus der Immortalisierung von neuronalem Gewebe der Maus mit einem temperaturempfindlichen SV40 T-Antigen gewonnen [2]. HT-22 ist sehr empfindlich gegenüber Glutamat und wird daher häufig als Modellsystem für die Untersuchung von Glutamat-induzierter Toxizität in neuronalen Zellen genutzt.
Application
EMD Millipore verfügt eine beschränkte Lizenz für den Verkauf dieses Produkts für Forschungszwecke, nicht aber für die kommerzielle Verwendung. Ausgeschlossene kommerzielle Anwendungen sind unter anderem produzierendes Gewerbe, Bereitstellen eines Service, therapeutische, diagnostische und prophylaktische Zwecke sowie alle anderen kommerziellen Verwendungen. Die Verwendung dieses Produkts durch den Käufer für andere als Forschungszwecke ist nicht genehmigt und untersagt.
Bitte richten Sie Anfragen zu einer Lizensierung für kommerzielle oder andere Verwendungen an:
Office of Technology Development
The Salk Institute for Biological Studies
10010 North Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037, USA
Telefon: (858) 453-4100 Durchwahl 1278
E-Mail: [email protected]
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Toxizität
Biochem/physiol Actions
Zellen neuraler Entwicklungslinien
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 × 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen stammen nachweislich von der Maus und wurden mit dem Contamination Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Kontamination mit Zellen anderer Spezies – Ratte, chinesischer Hamster, syrischer Goldhamster, Mensch und nichtmenschliche Primaten (NHP) – getestet.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC066SCC416SCC281
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
≤ − 140°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Yubo Cheng et al.
eLife, 9 (2020-11-17)
The functional importance of many non-coding RNAs (ncRNAs) generated by repetitive elements and their connection with pathologic processes remains elusive. B2 RNAs, a class of ncRNAs of the B2 family of SINE repeats, mediate through their processing the transcriptional activation
J B Davis et al.
Brain research, 652(1), 169-173 (1994-07-25)
A neuronal cell line, HT-22, is sensitive to glutamate cytotoxicity via a non-receptor mediated oxidative pathway. 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), an activator of protein kinase C, blocks this glutamate-induced cell death. Down-regulation of protein kinase C eliminates the protection against glutamate cytotoxicity
Peng Huang et al.
Annals of translational medicine, 9(20), 1594-1594 (2021-11-19)
Phosphodiesterase 4D (PDE4D) inhibitor is commonly used to treat depression, but side effects seriously decrease its efficacy. PDE4D was a downstream target mRNA of miR-139-5p. Therefore, we examined the effects of hippocampal miR-139-5p gain- and loss-of-function on depression-like behaviors, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC12904054839252594