Fortfahren mit
SCC066
Blut-Hirn-Schranken-hCMEC/D3-Zelllinie
Human
Synonym(e):
Human BBB cell line, Human blood-brain barrier cell line, Human cerebral endothelial cell line, CMEC/D3 cell Line, hCMEC/D3 cell line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Blut-Hirn-Schranken-hCMEC/D3-Zelllinie, The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, drug transporter assay: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die Blut-Hirn-Schranke ist eine hoch selektive Permeabilitätsgrenze, die den Blutkreislauf von der extrazellulären Gehirnflüssigkeit im zentralen Nervensystem trennt. Die Blut-Hirn-Schranke wird von Endothelzellen der Kapillaren gebildet, die durch Tight Junctions mit einem äußerst hohen elektrischen Widerstand verbunden sind. Die Blut-Hirn-Schranke ermöglicht den Durchtritt von Wasser, manchen Gasen und lipidlöslichen Molekülen durch passive Diffusion sowie den selektiven Transport von Molekülen wie Glucose und Aminosäuren, die für die Funktion der Nerven essenziell sind. Andererseits kann die Blut-Hirn-Schranke den Eintritt von lipophilen potenziellen Neurotoxinen über einen durch das P-Glykoprotein vermittelten aktiven Transportmechanismus verhindern. Für die Erzeugung der Blut-Hirn-Schranke sind Astrozyten notwendig. Die Blut-Hirn-Schranke verhindert den Eintritt der meisten Arzneimittel aus dem Blut in das Gehirn. Aufgrund der Blut-Hirn-Schranke ist die Entwicklung neuer Behandlungen für Hirnerkrankungen und neuer Radiopharmaka für die Neurobildgebung im Gehirn schwierig.
Die hCMEC/D3-Zelllinie stammt aus Mikrogefäßen des menschlichen Temporallappens, die aus operativ zur Behandlung von Epilepsie entferntem Gewebe isoliert wurden. Das Primärisolat war mit zerebralen Endothelzellen angereichert. In der ersten Passage wurden die Zellen durch Transduktion der katalytischen Untereinheit der humanen Telomerase (hTERT) und des großen T-Antigens des SV40 mit einem Lentivirusvektor immortalisiert, anschließend wurden zerebrale Endothelzellen durch Limiting Dilution Cloning (Grenzverdünnungsklonen) selektiv isoliert und die Klone ausführlich in Bezug auf den Phänotyp von Hirnendothel hin charakterisiert. Diese Zelllinie von mikrovaskulären Hirnendothelzellen ist ein Modell der menschlichen Blut-Hirn-Schranke, das einfach kultiviert werden kann und sich für zelluläre und molekulare Studien zu den für das zentrale Nervensystem (ZNS) relevanten pathologischen und Arzneimitteltransport-Mechanismen eignet.
Literaturangabe:
Couraud PO et al. (2008) The human brain endothelial cell line hCMEC/D3 as a human blood‐brain barrier model for drug transport studies. Fluids Barriers CNS. 26. März 2013;10(1):16.
Application
Die Blut-Hirn-Schranken-hCMEC/D3-Zelllinie wurde ausführlich in Bezug auf den Phänotyp von Hirnendothel hin charakterisiert und ist ein Modell für die Funktion der menschlichen Blut-Hirn-Schranke.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich für interne nicht-kommerzielle Forschungszwecke gemäß der “Restricted Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
Endothel-Zellen:
Preparation Note
Blut-Hirn-Schranken-hCMEC/D3-Zellen sollten in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können für mindestens 10 Passagen verwendet werden, bevor die Expression und Funktionalität des Zellmarkers wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10^6 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für Hepatitis A, B, C sowie für HPV, Herpes-, HIV-1- und -2-Viren auf.
• Die Zellen sind negativ für Mycoplasmakontamination.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rats bzw. ihrer nationalen Umsetzung in dem Mitgliedsstaaten reguliert. Die Gesetzgebung verpflichtet {HCompany} dazu, bestimmte Informationen zu Ihnen und der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Hier klicken für das Endverbleibserklärung(EVE)-Formular
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC129SCC483SCC494
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell migration: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Francesca Maestrelli et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-15)
The transient receptor potential akyrin type-1 (TRPA1) is a non-selective cation channel playing a pivotal role in pain sensation and neurogenic inflammation. TRPA1 channels expressed in the central nervous system (CNS) have a critical role in the modulation of cortical
Chi-Fen Chiu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 214-214 (2020-03-11)
Zika virus (ZIKV) infection causes severe neurological symptoms in adults and fetal microcephaly and the virus is detected in the brain of microcephaly and meningoencephalitis patient. However, the mechanism of ZIKV crossing the physiological barrier to the central nervous systems
Yuan Meng et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 21, 28-41 (2021-03-27)
Recombinant adeno-associated viruses (rAAVs) have been widely used in the gene therapy field for decades. However, because of the challenge of effectively delivering rAAV vectors through the blood-brain barrier (BBB), their applications for treatment of central nervous system (CNS) diseases
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC06604055977276138
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Could I use C8919-20ML to coat my flask for this cell line?
    1 answer
    1. C8919 can be used for flask coating in cell culture; however, coating protocols should be optimized for the SCC066 cell line, since explicit data for this cell line is not provided. For SCC066, rat tail collagen 08-115 is recommended; please follow the protocol that is available on the SCC066 product page.
      Helpful?
  2. Do they grow on Transwell? where can we find the media to grow it?
    1 answer
    1. According to literature, this cell line can be grown on Transwell. Cells are cultured in EndoGRO™-MV Complete Media Kit supplemented with 1 ng/mL FGF-2.
      Helpful?
  3. Could you tell me if the cells were originally isolated from a male or a female donor?
    1 answer
    1. Human brain tissue was obtained from an adult female donor.
      Helpful?
  4. What is the passage number we should expect for the vial?
    1 answer
    1. The passage number is dependent on the lot. The cells can be passaged for at least 10 passages without significantly affecting cell marker expression and functionality.
      Helpful?
  5. Hi, regarding cell line hCMEC/ D3 (SCC066): Since cell line was immortalized by transfection using lentivirus, I would like to know if you have information on the on the biosafety of the cell line regarding potential expression of virus/ viral products?
    1 answer
    1. The Biosafety Level for this product has been classified as Risk Group 2 based on both US and EU classifications
      Helpful?
  6. Hi, I hope you are well. I was wondering which generation of lentivirus was used to produce this cell line? Could you please provide more information regarding the safety of this cell line? Thank you, Ecem
    1 answer
    1. These cells are classified as GMO RSG-1 in Europe - this was determined by the German central committee on biological safety because of the following:
      "transduced cells were tested for any production of retroviral particles, using a sensitive enzyme assay for p24 (not shown) in the first and second passage, and both cells and conditioned media were negative."
      Please see the originating paper for this statement by the authors.
      The Vector:
      Lentivirus: (name and class not known).
      The transgene/s:
      The cells are immortalized by transduction with the transgenes for the catalytic subunit of human telomerase (hTERT) and SV40 large T antigen.
      Please also see the Cellosaurus entry: https://www.cellosaurus.org/CVCL_U985
      Safe handling:
      These cells should be used at a BSL-2 (not necessarily due to GMO) but because whilst all efforts are taken to screen for common adventitious agents (e.g. Hepatitis A, B, C, HPV, Herpes and HIV-1 & 2 viruses, mycopasma) they can never cover all diseases/infections.