Fortfahren mit
SCC074
Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie UM-SCC-17A
Human
Synonym(e):
UMSCC17A
HNSCC
Head and neck squamous cell carcinoma cell line
H&N squamous cell carcinoma cell line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie UM-SCC-17A, UM-SCC-17A is a unique head and neck squamous carcinoma cell line isolated from the primary laryngeal carcinoma of a 48-year old female patient who failed to respond to radiation therapy and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Alle UM-SCC-Zelllinien wurden in dem Labor von Dr. Thomas Carey an der University of Michigan gewonnen und werden ausschließlich von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland vertrieben. Zugang zu UM-SCC-Zellen ist auf die Beamten, Angestellten und Studierenden der Einrichtung des KÄUFERS, die Zugang für Forschungszwecke benötigen, beschränkt. Der KÄUFER darf UM-SCC-Zellen oder Derivate nicht an Dritte weitergeben. Der KÄUFER muss bei der Nutzung und Handhabung des Produkts alle geltenden Gesetze einhalten und es unter angemessenen Sicherheitsbedingungen aufbewahren, um eine unbefugte Nutzung oder unbefugten Zugriff zu verhindern.
DIESES PRODUKT IST NUR ZUM VERKAUF AN AKADEMISCHE EINRICHTUNGEN ODER GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG IM RAHMEN DIESER LABEL-LIZENZ ZUR BESCHRÄNKTEN NUTZUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. FÜR INFORMATIONEN ZUR KOMMERZIELLEN LIZENZIERUNG DER UM-SCC-ZELLEN, EINSCHLIESSLICH LIZENZIERUNG AN HANDELSUNTERNEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN [email protected].
UM-SCC-17A ist eine einzigartige Kopf- und Hals-Plattenepithelzellkarzinom-Zelllinie, die aus primärem Larynxkarzinom einer 48-jährigen Patientin, die nicht auf Strahlentherapie ansprach, isoliert wurde. Der Tumor blieb bestehen und metastasierte in den Hals, von wo die UM-SCC-17B-Zelllinie gewonnen wurde. Nach einer Operation befand sich die Patientin in Langzeit-Remission[1][2] UM-SCC-17A ist negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, HIV-1- und HIV-2-Viren und wächst als eng gepackte Kolonien oder Inseln.
UM-SCC-17A wurde an der University of Michigan mit schriftlicher Einwilligung der Patientin und Genehmigung der Studie durch das Medical School Institutional Review Board etabliert.
Application
Dieses Produkt ist für den Verkauf an akademische Institutionen oder gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung in der Forschung erhältlich. Für Informationen zur kommerziellen Lizenzierung wenden Sie sich bitte an [email protected].
Biochem/physiol Actions
Endothel-Zellen:
Preparation Note
UM-SCC-17A-Zellen sollten in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 × 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC075SCC076SCC073
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T E Carey et al.
Cancer research, 49(21), 6098-6107 (1989-11-01)
The squamous cell carcinoma (SCC) cell lines UM-SCC-17A and -17B were derived, respectively, from the primary laryngeal cancer and a metastatic neck tumor of a patient who failed to respond to radiation therapy but achieved long-term remission after surgery. The
J Chad Brenner et al.
Head & neck, 32(4), 417-426 (2009-09-18)
We established multiple University of Michigan Squamous Cell Carcinoma (UM-SCC) cell lines. With time, these have been distributed to other labs all over the world. Recent scientific discussions have noted the need to confirm the origin and identity of cell
Nunzia D'Onofrio et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-04)
Betaines are food components widely distributed in plants, animals, microorganisms, and dietary sources. Among betaines, δ-valerobetaine (N,N,N-trimethyl-5-aminovaleric acid, δVB) shares a metabolic pathway common to γ-butyrobetaine (γBB). The biological properties of δVB are particularly attractive, as it possesses antioxidant, anti-inflammatory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC07404054839049095