The supplied SCC064 cells are in an active state and do not require any additional methods to activate them.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Humane Hepatische Stellat-LX-2-Zelllinie, a highly suitable model of human hepatic fibrosis
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
LX-2 wurde erzeugt mittels Immortalisierung humaner hepatischer Stellatzellen mit dem großen T-Antigen SV40, gefolgt von selektiver Kultivierung frühzeitig subkultivierter Zellen in Medien mit niedrigem Serumgehalt.
Mit immortalisierten LX-2-Zellen können laut Xu et al Probleme aufgrund der Variabilität von Kulturen vermieden werden, während sie zudem eine stabile und unbegrenzte Quelle für homogene humane hepatische Stellatzellen darstellen. Diese Zelllinien wurden umfangreich charakterisiert. Sie behalten Schlüsselmerkmale bezüglich Zytokinsignalverarbeitung, Genexpression neuronaler Gene, Retinoidstoffwechsel und Fibrogenese bei, sodass sie sich hervorragend für kulturbasierte Studien humaner Leberfribrose eignen.
Application
Infektionskrankheiten
Entzündungen und Immunologie
Stammzellenforschung
Preparation Note
Analysis Note
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für Hepatitis A, B, C sowie HIV-1- und -2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in dry ice | shipped in liquid nitrogen |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. −196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. −196°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Choose from EMD Millipore’s growing portfolio of over 1500 conjugated antibodies to your favorite CD markers and flow validated antibodies for immune signaling protein targets, such as CD44, CD11b, and PD-1. With the reliability and quality of Upstate®, Chemicon® and Calbiochem®, EMD Millipore’s conjugated antibodies validated for flow cytometry are available in multiple colors, to enable you to unequivocally discriminate immune cell subtypes: • FITC • APC • PE-Cy7 • PerCP-Cy5.5 • PE • PE-Cy5 • APC-Cy7 • Violet450
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC064 | 04053252970702 |
-
Were the supplied SCC064 cells active or quiescent? Were they treated or stimulated to activate them?