Fortfahren mit
SCC009
ReNcell-CX-Kit mit menschlichen neuralen Vorläuferzelllinien und Kulturmedien
ReNcell CX Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
Synonym(e):
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Das ReNcell-CX-Kit enthält humane neurale Vorläuferzellen, optimierte Erhaltungsmedien und Gefriermedien für die Kultur von humanen neuralen Stammzellen. Immortalisierte ReNcell-CX-Zellen (SCC007): ReNcell CX ist eine immortalisierte humane neurale Progenitorzelllinie, die sich leicht in Neuronen und Gliazellen differenziert. ReNcell CX stammt aus der kortikalen Region des humanen fetalen Gehirns. Diese durch retrovirale Transduktion mit dem c-myc-Onkogen immortalisierte Zelllinie wächst schnell als Monolayer auf Laminin mit einer Verdopplungszeit von 20–30 Stunden. Karyotyp-Analysen deuten darauf hin, dass ReNcell CX bei der Kultivierung selbst nach längerem Passagieren (> 45 Passagen) einen normalen diploiden Karyotyp beibehält. ReNcell CX wurde entwickelt von der ReNeuron Group plc, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf die Verwendung humaner Körperstammzellen für therapeutische Zwecke spezialisiert. ReNcell CX kann für verschiedenste Forschungsanwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel für Untersuchungen zur Neurotoxizität, Neurogenese und Elektrophysiologie sowie in Hinsicht auf Neurotransmitter- und Rezeptorfunktionen. ReNcell-CX-Zellen wurden auf rechtmäßige und ethisch einwandfreie Weise gewonnen, in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Verfahren zur Einwilligung nach Aufklärung. ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium (SCM005): Das ReNcell-Erhaltungsmedium für neurale Stammzellen (NSC; Neural Stem Cell) ist ein definiertes serumfreies, wachstumsfaktorfreies Medium, das für das Züchten und die In-vitro-Differenzierung von immortalisierten humanen neuralen ReNcell-Progenitorzellen optimiert wurde. Bei Verwendung in Verbindung mit FGF und EGF ermöglicht das Erhaltungsmedium die Vermehrung von ReNcell-immortalisierten neuralen VM- und CX-Stammzellen. Die Entziehung der Wachstumsfaktoren aus dem ReNcell-NCS-Erhaltungsmedium führt zur spontanen Differenzierung von immortalisierten neuralen ReNcell-Progenitorzellen. ReNcell-NSC-Gefriermedium (SCM007): Das ReNcell-NSC-Gefriermedium ist für die Verwendung mit den immortalisierten humanen neuralen ReNcell-Vorläuferzelllinien CX (CHEMICON-Katalog-Nr. SCC007) und VM (CHEMICON-Katalog-Nr. SCC008) geeignet, die unter serumfreien Bedingungen mit dem ReNcell-NSC-Erhaltungsmedium kultiviert werden (CHEMICON-Katalog-Nr. SCM005). Die optimierte Formulierung ermöglicht eine konsistente Kryokonservierung und eine hohe Lebensfähigkeit beim Auftauen und Ausplattieren.
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Biochem/physiol Actions
Neurale Stammzellen
Analysis Note
Jede Charge der ReNcell-CX-Zellen wurde in Bezug auf ein hohes Expressionsniveau von Nestin und Sox 2 sowie ihre Fähigkeit zur Selbsterneuerung und Multilinien-Differenzierung validiert (siehe Abbildungen auf dem Datenblatt). Die Zellen weisen außerdem einen mittels Chromosomenausbreitung bewerteten normalen Karyotyp auf und der Test auf Mykoplasmen war negativ. Maternales Blut wurde auf HIV, HTLV sowie Hepatitis B und C geprüft.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß Academic Use Agreement verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
ReNcell-Gefriermedium für neurale Stammzellen (Kat.-Nr. SCM007)
ReNcell-NSC-Erhaltungsmedien (Kat.-Nr. SCM005)
Immortalisierte ReNcell-CX-Zelllinie (Kat.-Nr. SCC007)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC007SCC010SCC008
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Artikel
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Verwandter Inhalt
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Neuroscience: Your Neural Network for Antibodies, Proteins, Kits, and Assays
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Panpan Dong et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(2), 164-164 (2022-01-25)
Bisphenol A (BPA) is a common industrial chemical widely used to produce various plastics and is known to impair neural stem cells (NSCs). However, the effects of low-dose BPA exposure on the stemness maintenance and differentiation fate of NSCs remain
Differential development of neuronal physiological responsiveness in two human neural stem cell lines.
Donato, R; Miljan, EA; Hines, SJ; Aouabdi, S; Pollock, K; Patel, S; Edwards, FA; Sinden, JD
BMC Neuroscience null
Seong Won Lee et al.
Developmental cell, 46(1), 73-84 (2018-07-06)
The ability to convert human somatic cells efficiently to neurons facilitates the utility of patient-derived neurons for studying neurological disorders. As such, ectopic expression of neuronal microRNAs (miRNAs), miR-9/9∗ and miR-124 (miR-9/9∗-124) in adult human fibroblasts has been found to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC00904053252010460