Merck
SCC007
Sigma-Aldrich
ReNcell CX humane neurale Progenitorzelllinie
ReNcell CX is an immortalized human neural progenitor cell line with the ability to readily differentiate into neurons & glial cells.
Synonym(e):
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
ReNcell
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: Menschliches Hirnrindengewebe
ReNcell CX ist eine immortalisierte humane neurale Progenitorzelllinie, die sich leicht in Neuronen und Gliazellen differenziert. ReNcell CX stammt aus der kortikalen Region des humanen fetalen Gehirns. Diese durch retrovirale Transduktion mit dem c-myc-Onkogen immortalisierte Zelllinie wächst schnell als Monolayer auf Laminin mit einer Verdopplungszeit von 20–30 Stunden. Karyotyp-Analysen deuten darauf hin, dass ReNcell VM bei der Kultivierung selbst nach längerem Passagieren (>45 Passagen) einen normalen diploiden Karyotyp beibehält. ReNcell CX wurde von der ReNeuron Group plc entwickelt, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf die Verwendung humaner Körperstammzellen für therapeutische Zwecke spezialisiert. ReNcell CX kann für verschiedenste Forschungsanwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise für Untersuchungen zur Neurotoxizität, Neurogenese und Elektrophysiologie sowie in Hinsicht auf Neurotransmitter- und Rezeptorfunktionen. ReNcell-CX-Zellen wurden auf rechtmäßige und ethisch einwandfreie Weise gewonnen und entsprechen den gegenwärtigen lokalen Verfahren zur Einwilligungserklärung.
ReNcell wird momentan in einem 3D-Zellmodell der Alzheimer-Krankheit eingesetzt!
Tanzi, R. und Kim, D.Y., et. al. A three-dimensional human neural cell culture model of Alzheimer′s disease. Nature. 2014 Nov 13;515(7526):274-8.
(Published in Nature)
Beschreibung der Zelllinie
Neurale Stammzellen
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Komponenten
> 1x106 lebensfähige ReNcell CX-Zellen
Qualität
Jede Charge der ReNcell-VM-Zellen wurde in Bezug auf ein hohes Expressionsniveau von Nestin und Sox 2 sowie ihre Fähigkeit zur Selbsterneuerung und Multilinien-Differenzierung validiert (Zahlen sind dem Datenblatt zu entnehmen). Die Zellen weisen außerdem einen mittels Chromosomenausbreitung bewerteten normalen Karyotyp auf und der Test auf Mykoplasmen war negativ. Maternales Blut wurde auf HIV, HTLV sowie Hepatitis B und C geprüft.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen (Flüssigstickstoff) sind die ReNcell-CX-Zellen bis zum Verfalldatum stabil. Keinen überhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfalldatum verbleibenden Reagenzreste sind zu entsorgen. Wir empfehlen, die Zellen in maximal 10 Passagen zu verwenden.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der Academic Use Agreement verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suojun Zhang et al.
International journal of oncology, 45(5), 1989-1996 (2014-09-02)
Glioma stem cells (GSCs), characterized by self-renewal, multi-potentiality and tumorigenicity, are responsible for the tumor propagation, recurrence and resistance to traditional treatments, representing a critical therapeutic target. Neural stem cells (NSCs) possess inherent tropism to brain tumor cells and inhibit
Mohammad Javadi et al.
Macromolecular bioscience, 18(2) (2017-12-14)
Biocompatible conductive tough hydrogels represent a new class of advanced materials combining the properties of tough hydrogels and biocompatible conductors. Here, a simple method, to achieve a self-assembled tough elastomeric composite structure that is biocompatible, conductive, and with high flexibility
Mia C Borlongan et al.
Neuromolecular medicine, 23(4), 540-548 (2021-04-09)
The present in vitro study showed that IL-2/IL-2R antibody complex facilitates Treg-induced neuroprotection in the oxygen glucose deprivation/reoxygenation (OGD/R) model of stroke. First, we examined the role of IL-2/IL-2R-treated Tregs in OGD/R-exposed rat primary cortical cells (PCCs), which represent the
Liang Luo et al.
Cells, 10(3) (2021-03-07)
Human adipose-derived stromal cells (ADSCs) are receiving unprecedented attention as a potential cellular source for regenerative medicine-based therapies against various diseases and conditions. However, there still have significant issues concerning the translational development of ADSC-based therapies, such as its heterogeneity
Sebastian Peters et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 18(3), 1963-1979 (2021-04-17)
Adult neurogenesis is a target for brain rejuvenation as well as regeneration in aging and disease. Numerous approaches showed efficacy to elevate neurogenesis in rodents, yet translation into therapies has not been achieved. Here, we introduce a novel human TGFβ-RII
Artikel
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Questions
  1. Hello, are these cell lines Puromycin or Hygromycin resistant?
    1 answer
    1. These cell lines were selected using hygromycin resistance.