Produktname
Hybrisol® I Hybridization Solution, (50% Formamide, 6X SSC),
packaging
pkg of 500 mL
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
ambient
General description
Application
Physical form
Denhardt′s Solution.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 500 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| technique(s) Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
75-12-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S4040 | 04053252466724 |