Fortfahren mit
H7033
PerfectHyb Plus Hybridisierungspuffer
for Northern and Southern blotting, solution
Synonym(e):
hyb buffer, hyb solution, hybridization solution, northern hybridization buffer, southern hybridization buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,30
125 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
€ 80,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
storage temp.
room temp
General description
PerfectHyb Plus von Sigma ist ein gebrauchsfertiger Hybridisierungspuffer für Northern- und Southern-Blot-Protokolle. Die Verwendung von PerfectHyb Plus kann die Hybridisierungsdauer bis auf zwei Stunden verkürzen.
Application
Geeignet für die Verwendung in Hybridisierungspuffern für Northern Blot, Southern Blot, Kolonie-/Plaque-Blot und Dotblot.
Features and Benefits
  • Rasche und einfache Anwendung
  • Bis zu 20 Mal empfindlicher als herkömmliche Puffer
  • Blockierschritte nicht erforderlich
  • Kompatibel mit neutralen und positiv geladenen Membranen
  • Kompatibel mit Chemilumineszenz-, Kolorimetrie- und DIG-Nachweis-Assays
  • Kompatibel mit radioaktiven und nicht-radioaktiven Sonden
  • Kompatibel mit einzel- oder doppelsträngiger DNA und RNA sowie Oligonukleotid-Sonden
Other Notes
Wenn sich in der Lösung eine kleine Menge Präzipitat gebildet hat, kann dieses durch gelegentliches vorsichtiges Umdrehen bei 30–35 °C aufgelöst werden.
Legal Information
PerfectHyb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7140S2015S6639
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid (2x concentrate)
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. When using H7033 with a 122-base long oligo as a probe for hybridization, should the DNA hybridization temperature or the high end of the oligonucleotide temperature be used?
    1 answer
    1. Likely temperature needs to be optimized. It is suggested to try a range of temperatures (37, 40, 43) and to adjust stringency conditions if the background is too high.