Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 223,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Technique(s):
blocking: suitable (interfering antibodies)
Species reactivity:
-
Application:
blocking
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
donkey
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Normales Eselserum von gesunden normalen Eseln.
Physical form
Nicht sterile Flüssigkeit. Frei von Konservierungsstoffen.
Preparation Note
Gefroren bei -20 °°C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form - |
| biological source donkey | biological source sheep | biological source goat | biological source donkey |
| technique(s) blocking: suitable (interfering antibodies) | technique(s) blocking: suitable (interfering antibodies) | technique(s) blocking: suitable (interfering antibodies) | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S30-100ML | 08436037124372 |