Fortfahren mit
S26-M
Ziegenserum, 1 L
Non-sterile goat serum collected from normal healthy goats. Used for blocking of interfering antibodies.
Synonym(e):
1L-Ziegenserum, Ziegenserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Biological source:
goat
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Normales Ziegenserum von gesunden Tieren, das diesen in USDA-kontrollierten Einrichtungen entnommen wurde. Alle Tiere wurden einer Schlachttier- und Fleischuntersuchung unterzogen und waren frei von ansteckenden Krankheiten.
HÄMOGLOBIN: ~ 3,5 mg/dL
URSPRUNGSLAND: USA
Application
Block-Reagenz. Je nach Bedarf mit PBS oder einem anderen Puffer verdünnen. Gängige Arbeitskonzentrationen sind 0,1–5 % Serum in Puffer. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die verdünnte Serumlösung vor der Verwendung durch eine 0,2–0,45-μm-Membran zu filtrieren. Block-Reagenz; je nach Bedarf mit PBS oder einem anderem Puffer verdünnen. Gängige Arbeitskonzentrationen sind 0,1–5 % Serum in Puffer.
Die optimalen Verdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Flüssiges, sauberes Serum, ungefiltert, ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
Kann gefroren bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu zwölf Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9023S30-MS22-M
biological source
goat
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
sheep
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
-
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
antibody form
serum
antibody form
-
antibody form
serum
antibody form
serum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Traditionally, culture and expansion of mouse embryonic stem cells (mESC) is performed using several single-layer T-flasks or Petri dishes. Harvesting and analyzing stem cells from multiple culture vessels is a repetitive and time-intensive process that consumes valuable incubator space. Here, we report a method for expanding mESCs using a new multilayer cell culture flask. The Millicell HY multilayer culture flask makes expansion and harvesting of mESCs faster and easier than traditional culture methods. The method for using the new flasks is linearly scalable per unit surface area. Therefore, no reoptimization of procedure is required – culture conditions and media volume are identical, regardless of whether culture is performed in traditional single-layer devices or in a Millicell HY culture flask. Resulting morphology, cell recovery, viability, and pluripotency of mESCs were not significantly different between multilayer flask culture and single-layer flask culture methods.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S26-100ML08436037123887
S26-LITER04053252503245
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does Normal Goat Serum (S26-100ML) contain Sodium azide?
    1 answer
    1. This product does not contain sodium azide or other preservatives.
      Helpful?
  2. Is it normal for lot 3671514 to have a more amber or orangeish color compared to previous lots?
    1 answer
    1. Yes, the more amber or orangeish color in lot 3671514 is due to the presence of hemoglobin, which is normal for batches with higher hemoglobin content. This change in color is consistent with serum products regardless of species and age of donor.
      Helpful?
  3. What's the difference between S26-100ML and S26-100KC?
    1 answer
    1. Product S26 is available in 100ml (S26-100ML) and 1L (S26-LITER) formats. Regarding the S26-100KC code, this is on the product page as an option for bulk or large quantity orders. It is intended for quantities in excess of 10-20 times the largest format available in the catalog.