Fortfahren mit
PSDVAG021
Prostak MF Module
pore size 0.65 μm
Synonym(e):
Prostak MF Module 0.65 m 2 stack 0.17μm 2, Prostak MF Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Prostak MF-Modul, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Device Size: 2 ft²
Quality Segment
material
PVDF , silicone gasket
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Prostak
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
H
4.6 cm (1.8 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
W
19.8 cm (7.8 in.)
device size
, 2 stack
filtration area
0.17 m2
membrane nominal area
0.17 m2
weight
1.6 kg (3.5 lb)
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pH
1-11(short duration), 2-10(continuous)
General description
Prostak MF Module sind eine Tangentialströmung-Filtrationseinheit mit einer Konfiguration aus gestapelten Platten mit Typ-V-Screen (offener Kanal). Eine mikroporöse Durapore® Polyvinylidenfluorid-(PVDF-) Membran ist auf beiden Seiten jeder Platte gebunden. Die Platten werden dann in parallelen Stapeln angeordnet.
Dieses Prostak-Open-Channel-Mikrofiltrationsmodul weist eine Porengröße von 0,65 μm und eine Filtrationsfläche von 0,17 m2 auf. PSDVAG021 ist als 2er-Stapel erhältlich. Dadurch kann es in Labortisch- und Pilotsystemen sowie Systemen im Produktionsmaßstab eingesetzt werden.
Die Module können auf Integrität geprüft und für 20 Zyklen dampfsterilisiert werden.
Die Prostak-MF-Module müssen mit einer Trägerhalterung verwendet werden, welche die Durchbiegung kontrolliert und mit hygienischen Anschlüssen zur Verbindung mit externen Leitungen versehen ist. Mit dem Modul mitgelieferte hygienische Dichtungen sorgen für auslaufsichere Verbindungen zwischen Modul(en) und Halterung.
Application
Typische Anwendungen
Prostak Mikrofiltration wird für Trennungen eingesetzt, bei denen Viskosität und suspendierte Feststoffkonzentrationen des Speisetroms einen offenen Speisekanal erfordern. Sie werden in der Regel in Perfusionsanwendungen oder bei der Klärung/Entnahme von Folgendem eingesetzt:
  • Säugetier-, Bakterien- und Myzelzellsuspensionen
  • Emulsionen und Kolloidsuspensionen
  • Viren, Proteine und andere bio-organische makromolekulare Lösungen
  • Polysaccharide und andere hochviskose Lösungen
  • Hefe, Alge und andere hochfeste Suspensionen
  • Proteinausfällung
  • Vakzine
Features and Benefits
Sieb Typ V (offener Speisekanal)
Other Notes
Anforderungen an den Vorfilter: 150 µm
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SK2P446E0PSDVAG041PSDVAG101
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
material
PVDF , silicone gasket
material
PVDF , silicone gasket
material
PVDF , silicone gasket
material
PVDF , silicone gasket
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C, 4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
L
38.9 cm (15.3 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostak MF-Modul