Merck
SK2P446E0
Millipore
Prostak MF-Modul
pore size 0.65 μm
Synonym(e):
Prostak MF Modul 0,65 μm 20er-Stapel 1,7 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
PVDF
silicone gasket
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Prostak
Parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
Höhe
12.4 cm (4.9 in.)
Länge
38.9 cm (15.3 in.)
Breite
19.8 cm (7.8 in.)
device size
, 20 stack
Filtrationsfläche
1.7 m2
membrane nominal area
1.7
Gewicht
6.2 kg (13.7 lb)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH-Wert
1-11(short duration)
2-10(continuous)
Allgemeine Beschreibung
Prostak MF Module sind eine Tangentialstrom-Filtrationseinheit mit einer Konfiguration aus gestapelten Platten mit Typ-V-Screen (offener Kanal). Eine mikroporöse Durapore® Polyvinylidenfluorid-(PVDF-) Membran ist auf beiden Seiten jeder Platte gebunden. Die Platten werden dann in parallelen Stapeln angeordnet.
Dieses Prostak Open-Channel-Mikrofiltrationsmodul weist eine Porengröße von 0,65 μm und eine Filtrationsfläche von 1,7 m2 auf. SK2P446E0 ist als 20er-Stapel erhältlich. Dadurch kann es in Labortisch-, Pilot- und Produktionsmaßstabsystemen eingesetzt werden.
Die Module können auf Integrität geprüft und für 20 Zyklen dampfsterilisiert werden.
Prostak MF Module müssen mit einer Trägerhalterung verwendet werden, die die Durchbiegung kontrolliert und mit hygienischen Anschlüssen für den Anschluss an externe Leitungen versehen ist. Mit dem Modul mitgelieferte hygienische Dichtungen sorgen für auslaufsichere Verbindungen zwischen Modul(en) und Halterung.
Anwendung
Typische Anwendungen
Prostak Mikrofiltration wird für Trennungen eingesetzt, bei denen Viskosität und suspendierte Feststoffkonzentrationen des Speisetroms einen offenen Speisekanal erfordern. Sie werden in der Regel in Perfusionsanwendungen oder bei der Klärung/Entnahme von Folgendem eingesetzt:
  • Säugetier-, Bakterien- und Myzelzellsuspensionen
  • Emulsionen und Kolloidsuspensionen
  • Viren, Proteine und andere bio-organische makromolekulare Lösungen
  • Polysaccharide und andere hochviskose Lösungen
  • Hefe, Alge und andere hochfeste Suspensionen
  • Proteinausfällung
  • Vakzine
Leistungsmerkmale und Vorteile
Typ-V-Screen offener Speisekanal
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anforderungen an den Vorfilter: 150 µm
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany