Fortfahren mit
NWKITFL
Immobilon® -FL PVDF NOW Bundle
2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm
Compatibility:
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-FL NOW-Bündel, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll.
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
packaging
dispenser box of 1, roll of 2
technique(s)
western blot: suitable
roll W × L
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity(BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
compatibility
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
General description
Das Immobilon NOW System bietet bequeme Handhabung mit nur einem Schnitt für standardmäßige Mini-Blots (7 x 8,5 cm) und Midi-Blots (8,5 x 13,5 cm).
Filtercode: IPFL
Kompatible Färbemethoden:
  • Alle Fluoreszenzfarbstoffe
  • Coomassie Brilliantblau
  • Amidoschwarz
  • Ponceau-S Rot
  • Sypro Ruby
Other Notes
Dieses Bündel enthält den Immobilon NOW Dispenser und zwei Immobilon-E Transfermembran-Rollen im Format 8,5 cm x 10 m.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NWKITIPNWKITSQIMDISP
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
-
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.20 μm pore size
pore size
-
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, radioactive
detection method
-
compatibility
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
compatibility
-
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin), 300 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG), 205 μg/cm2 adsorption capacity(BSA)
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin), 215 μg/cm2 adsorption capacity(BSA), 294 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
capacity
262 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin), 340 μg/cm2 adsorption capacity(BSA), 448 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
capacity
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Immobilon® NOW Dispenser, Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications 1
    SDB
  • Immobilon®-FL PVDF, 0.45 m, 8.5 cm x 10 m roll, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll. 2
    SDB