Fortfahren mit
IMDISP
Immobilon® NOW Spender
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
Synonym(e):
Dispensing system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
32031613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
shipped in
ambient
General description
Der Immobilon NOW Spender ist ideal für die sichere Aufbewahrung und bequeme Verwendung von 8,5 cm breiten Rollen von Transfermembranen für Western-Blot. Mit diesem Gerät kann die Membran effizient und ohne Abfall auf Standardgrößen für Mini- und Midi-Blots zugeschnitten werden.
NOW enthält das NEUE Format für unsere beliebte Immobilon®-NC Transfermembran. - Immobilon-NC, Rolle für NOW Spender: HATF85R
Die meisten Membranen für Protein-Blotting werden als 25 bis 30 cm breite Rollen oder als zugeschnittene Blätter in einer bestimmten Größe geliefert. Rollen bieten eine gute Flexibilität, erfordern aber zusätzlichen Aufwand und Zeit, um die Blätter auf die gewünschte Größe zu schneiden. Zugeschnittene Blätter sind praktisch, sind jedoch mit zusätzlichen Kosten und geringerer Flexibilität verbunden. Die meisten Anwender, die Western-Blot durchführen, verwenden 2 Standardgrößen.
  • Mini-Blots: 7 x 8,5 cm
  • Midi-Blots: 13,5 x 8,5 cm
Der Immobilon® NOW Spender mit den dazugehörigen 8,5-cm-Blottingmembran-Rollen bietet die Flexibilität von Standardrollen mit dem Komfort von zugeschnittenen Blättern. Die NOW-Transfermembranrollen sind 8,5 cm breit. Das bedeutet, dass Blots in Standardgröße mit einem einzigen Schnitt von der Rolle ohne Abfall hergestellt werden können.
Der Immobilon NOW Spender funktioniert mit allen vier Immobilon PVDF Transfermembranen.
  • Immobilon-P, Rolle für NOW Spender: IPVH85R
  • Immobilon-E, Rolle für NOW Spender: IEVH85R
  • Immobilon-FL, Rolle für NOW Spender: IPFL85R
  • Immobilon-PSQ, Rolle für NOW Spender: ISEQ85R
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NWKITSQNWKITIEHATF85R
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient