Fortfahren mit
MX0490
Methanol
≥98% (GC), histological grade
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol,
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
impurities
≤0.002% Acetone and Aldehydes, ≤0.5% Water (H2O)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
histology
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a fixative for hematology and a substitute for ethanol.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
Acetone and Aldehydes: 0.002% max
Assay (GC): 98% min
Water (H2O): 0.5% max
Evaporation Number: 1.9
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR13721.133511.07018
Methanol
Supelco
MX0490
Methanol
application(s)
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MX0490-404061839429741
MX0490-304061839429734
MX0490-2004061839429727