Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Methanol, for preparative chromatography Prepsolv™
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography
product line
Prepsolv™
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
225 nm, ≥50%, 265 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for chromatography
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Methanol bei der Extraktion und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen aus Heilpflanzen und liefert wertvolle Erkenntnisse für Forschende in der Pharmakologie und der Naturproduktchemie (Thanh et al., 2024).
- A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol wird als Lösungsmittel bei der Synthese komplexer anorganischer Verbindungen verwendet, die für die Entwicklung neuer Materialien für Energieanwendungen wie Protonenaustauschmembranen unerlässlich sind (Dunatov et al., 2024).
Preparation Note
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,05 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 225 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (ab 265 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay - | assay ≥99.9% (GC) |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) environmental |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1