Fortfahren mit
MX0100
Maleinsäure
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
605762
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystalline powder
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
Quality Level
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Assay: ≥98%
Fumaric acid: ≤2%
Infrared spectrum: Conforms to standard
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
<ul>
<li><strong>Hydrophilization and Functionalization of Fullerene C(60) with Maleic Acid Copolymers by Forming a Non-Covalent Complex.</strong>: This study investigates the interaction between fullerene C(60) and maleic acid copolymers, focusing on enhancing the solubility and functionality of fullerene for potential biochemical applications (Samoilova et al., 2024).</li>
<li><strong>Nanodisc Technology: Direction toward Physicochemical Characterization of Chemosensory Membrane Proteins in Food Flavor Research.</strong>: This review discusses the role of nanodisc technology in food science, where maleic acid copolymers are utilized to stabilize membrane proteins for analytical studies (Karanth et al., 2024).</li>
</ul>
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL801428.17058M0100000
Maleic acid phyproof&#174; Reference Substance
PHL80142
Maleic acid
Maleic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0100000
Maleic acid
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
-
form
crystalline powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MX0100-2004055977230307