Fortfahren mit
MSNU030
MultiScreen-PCR96 Filterplatte
Purification of PCR products
Synonym(e):
Montage PCR Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 869,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.870,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, polystyrene
Pore size:
pore sizeproprietary
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
€ 869,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable, PCR: suitable, activity assay: suitable (with precipitations), ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
150-300 μL
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine hochwirksame Grundtechnik der Molekularbiologie. Sie bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit, spezifische DNA- oder RNA-Sequenzen aus Nukleinsäuren aus verschiedenen Quellen mithilfe enzymatischer Prozesse im Labor zu amplifizieren. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an PCR-Verbrauchsmaterialien und -Geräten, die für jede Phase Ihres PCR-Workflows entwickelt wurden. Multiscreen-PCR96-Filterplatten können zur Aufreinigung von PCR-Produkten verwendet werden, die in weiteren nachgelagerten Anwendungen verwendet werden können.
Application
Die Multiscreen-PCR96-Filterplatte ist geeignet für den Einsatz:
  • in Rezeptor-/Ligandenbindungsassays
  • bei der Probenvorbereitung
  • in Enzymassays mit Präzipitation
  • bei der DNA-Aufreinigung
  • bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • bei der Aufreinigung von Produkten der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für die Mutationsanalyse
  • bei der Aufreinigung von PCR-Produkten für die Messung von CAG-Wiederholungen[1]
  • bei der Aufreinigung von PCR-Produkten für die Sequenzierung[2]
Features and Benefits
Firmeneigene Membran
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Forschungskategorie
Assays
Nukleinsäure
Protein
Reagenzien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LSKMPCRMAMIC3S10MAHVN45
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
3 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
low binding surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
working volume
150-300 μL
working volume
100-150 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loss, mutation and deregulation of L3MBTL4 in breast cancers
Klouche LA, et al.
Molecular Cancer (2010)
Young-Joo Kim et al.
International journal of cancer, 143(12), 3155-3168 (2018-07-11)
Somatic mutations in the telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are related to telomerase activation and frequently occur at two hot spots located at -124 and -146 bp relative to the start codon in various cancers. Here, we investigated the occurrence
Wooseok Im et al.
Scientific reports, 5, 16887-16887 (2015-11-21)
Mutant huntingtin (mHtt) aggregation in the nucleus is the most readily apparent phenotype and cause of neuronal death in Huntington's disease (HD). Inhibiting mHtt aggregation reduces cell death in the brain and is thus a promising therapeutic approach. The results
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSNU0301004053252316999
MSNU0305004053252615788