Fortfahren mit
LSKMPCR
MultiScreen-PCRµ96 Filterplatte
Purification of PCR products
Synonym(e):
Montage PCR Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 842,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.820,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, polystyrene
Pore size:
pore sizeproprietary
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
€ 842,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
175 μL
working volume
100-150 μL
pore size
pore sizeproprietary
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
MultiScreen-PCRμ96 Filterplatte ist eine Einheit mit einem kleinen Volumen mit 96 Wells für die Aufreinigung von Produkten der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR). Mit der PCRμ96 Platte können PCR-Reaktionen mit kleinem und mit großem Volumen (20–100 μl) aufgereinigt und die gereinigten Produkte in nur 20 μl Lösung rückgewonnen werden. Die vakuumbasierte Größenausschluss-Auftrennung entfernt wirksam kontaminierende Salze, nicht eingebaute dNTPs und Primer aus PCR-Reaktionen in weniger als 15 Minuten. Die gereinigte DNA kann in nachgeschalteten Anwendungen wie Sequenzierung, Genotypisierung oder Microarrays verwendet werden. Außerdem ist die MultiScreen PCRμ96 Platte durch das automatisierungsfreundliche Design ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Application
MultiScreen-PCRμ96-Filterplatte wurde für das Screening natürlicher Produkte, zur Gesamtdrogenanalyse, Proteinausfällung, Bead-Abspaltung, Festphasensynthese sowie für Löslichkeitsassays verwendet.[1][1]Darüber hinaus wird sie für die Produktreinigung bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.[2]
Features and Benefits
  • Bietet schnelle, automatisierbare Lösungen für die PCR-Aufreinigung mit hohem Durchsatz.
  • Ermöglicht hohe Reinheit und hohe Rückgewinnung.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSNU030MAMIC8S10MAMIC3S10
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
8 μm pore size
pore size
3 μm pore size
working volume
100-150 μL
working volume
150-300 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL