Fortfahren mit
MR-070
EmbryoMax® Humane Tubenflüssigkeit (HTF) (1X), Flüssigkeit, für Maus-IVF
The EmbryoMax Human Tubal Fluid (HTF) (1X), liquid designed for use with Mouse IVF is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Synonym(e):
HTF Media, Human Tubul Fluid Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
€ 65,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
General description
Die zur Verwendung mit Maus-IVF entwickelte Flüssigkeit EmbryoMax® Humane Tubenflüssigkeit (HTF) (1X) ist in einem 50-ml-Format erhältlich und wurde für die Embryo-Kultur optimiert und validiert.
Application
Die EmbryoMax® Humane Tubenflüssigkeit (HTF) (1X) wurde als In-vitro-Fertilisations(IVF)-Medium für Maus-Oozyten und -Embryonen verwendet.
Preparation Note
Kann bei –20 °C bis zu dem auf der Flasche angegebenen Verfallsdatum gelagert werden.
Nach dem Auftauen sollte es innerhalb von 2 Wochen verwendet werden.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MR-024SCM103SCM130
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
-
input
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Verwandter Inhalt
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MR-070-D04053252265242
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Once thawed, can the media be aliquoted and refrozen?
    1 answer
    1. For product MR-070, once thawed, this should be used within 2 weeks. This cannot be aliquoted, thawed, and refrozen. This product can be stored at -20°C upto the expiration date on the bottle.
      Helpful?
  2. How long can this be stored at -80C?
    1 answer
    1. This product may be stored at -80°C up to the expiration date on the bottle. However, note that storing this material at -80°C may not significantly increase the shelf life.
      Helpful?
  3. Should we supplement BSA to the HTF for embryo culture or can we use it directly use it ?
    1 answer
    1. The product is already supplemented with 4.0 g/L BSA.
      Helpful?
  4. Hi! I've been trying to find the detailed composition of the media and couldn't find it. Could you please let me know if the media is supplemented with BSA or is it needed? What buffer does it uses? Thanks in advance, Best, Maria
    1 answer
    1. The composition of the medium MR-070-D EmbryoMax® is as follows:
      Component g/L
      BSA 4.0
      CaCl2-2H2O 0.3
      Glucose 0.5
      KCl 0.3496
      KH2PO4 0.0504
      MgSO4-7H2O 0.0493
      NaCl 5.9375
      NaHCO3 2.1
      Sodium Lactate 3.42 mg/L
      Sodium Pyruvate 0.0365
      Penicillin G Na Salt 0.075
      Phenol Red 2mg/L
      Streptomycin Sulfate 0.05