Direkt zum Inhalt
SCM103
EmbryoMax®-Medium, MEF-konditioniert
EmbryoMax MEF Conditioned Media (MEF-CM) can be used for the feeder-free culture of human ES/iPS cells.
Synonym(e):
MEFCM, MEF-CM, Mouse Embryonic Fibroblast Conditioned Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32011203
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Traditionell erfordert die Kultur humaner embryonaler Stammzellen (hESC) oder induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC) die Unterstützung von embryonalen Fibroblasten (MEF) der Maus. Diese Anforderung macht das Protokoll kompliziert und variabel. MEF-konditioniertes Medium (MEFCM) enthält alle Wachstumsfaktoren, die für die hESC/iPSC-Kultur erforderlich sind, wodurch die routinemäßige Vorbereitung von Feeder-Zellen entfällt. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Produkt für die Kultur humaner ES/iPS-Zellen ohne Feeder-Zellen.
Jede Charge des MEF-konditionierten Mediums EmbryoMax wurde auf Pluripotenz der hES/IPS-Zellen geprüft. Die Medien erfordern nach dem Auftauen vor Gebrauch zusätzlich 10 ng/ml bFGF.
Biochem/physiol Actions
Primäre Mausembryo-Fibroplasten
Preparation Note
Bis zum Verfallsdatum gemäß Etikett bei -80 °C aufbewahren.
Analysis Note
Mykoplasmentest: ENTSPRICHT
Bakterientest: ENTSPRICHT
Pilztest: ENTSPRICHT
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)