Fortfahren mit
MR-015
M2-Medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red
Synonym(e):
M2 Embryo Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Application
EmbryoMax-M2-Medium (1X), flüssig, mit Phenolrot
Preparation Note
Kann bis zum Verfallsdatum auf der Flasche bei -20 °C gelagert werden. Sollte nach dem Auftauen innerhalb von 2 Wochen verwendet werden.
Gefrorene Medien können über Nacht in einem Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufgetaut werden. Die aufgetauten Medien sollten zum Vermischen leicht verwirbelt und vor der Verwendung auf 37 °C erwärmt werden. Alternativ kann ein gefrorenes Medium in ein 37 °C warmes Wasserbad gelegt werden, bis es vollständig aufgetaut ist. Am besten ist es, zur Beschleunigung des Prozesses das Medium während des Auftauens leicht zu verwirbeln und es dann zu mischen. Das aufgetaute Medium nach dem vollständigen Auftauen und Erwärmen auf 37 °C nicht über längere Zeit im 37-°C-Wasserbad belassen.
Nach dem Auftauen hat das Medium eine Haltbarkeit von 2 Wochen und muss zwischen einzelnen Anwendungen bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden. Das Medium nicht erneut einfrieren. Medien, die über diesen 2-Wochen-Zeitraum hinaus gelagert werden, funktionieren möglicherweise nicht optimal.
Hinweis 1:
Bei „Letztes Auftaudatum“ auf dem Etikett ist der letzte Tag der Haltbarkeit der gefrorenen Medien angegeben. Medien, die über dieses Datum hinaus gefroren gelagert werden, funktionieren möglicherweise nicht optimal. Es wird empfohlen, Medien vor dem letzten Auftaudatum zu verwenden. Bei Erreichen des letzten Auftaudatums sollten die Medien aufgetaut, bei 2 °C bis 8 °C gelagert und innerhalb von 2 Wochen verbraucht werden.
Hinweis 2:
Obwohl der pH-Wert dieser Medien nach dem Auftauen korrekt ist, steigt der pH-Wert der natriumbikarbonatgepufferten Formulierungen an, wenn die Medien Luft ausgesetzt werden. Dieser Anstieg des pH-Wertes erhöht sich mit der Häufigkeit des Öffnens der Flasche und ist besonders schnell, wenn auf eine Schale für die Embryokultur aufgetropfte Tropfen des Mediums mit Luft in Kontakt kommen. Deshalb wird empfohlen, die Tropfen des Mediums (unter leichtes Mineralöl gegeben) vor dem Einbringen von Embryonen in das Medium 6 Stunden bis über Nacht in einem befeuchteten Inkubator bei 37 °C, in einer Atmosphäre von 5 % CO2 + 95 % Luft, vorzuequilibrieren.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MR-106C-28056MR-101
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
-
input
sample type: mouse embryo(s)
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M2-Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MR-015-D04053252579608
Questions
  1. Does the MR-015 formulation of M2 medium contain antibiotics?
    1 answer
    1. The MR-015 formulation of M2 medium does contain antibiotics.