Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Durapore® 0,45 µm, Millipak® Kapsel, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF vent cap, polycarbonate support, PVDF membrane, polycarbonate housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
x-ray compatible
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filter diam.
3.0 in. (7.6 cm)
filtration area
500 cm2
inlet connection diam.
1.5 in.
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
bubble point
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
fitting
38 mm (1 1/2 in.) inlet sanitary flange, 38 mm (1 1/2 in.) outlet sanitary flange
General description
Packaging
Preparation Note
3 Autoklavenzyklen von 90 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.1 μm | pore size 0.1 μm |
| product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® |
| technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 500 cm2 | filtration area 500 cm2 | filtration area 500 cm2 | filtration area 500 cm2 |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore® 0,45 µm, Millipak® Kapsel