Fortfahren mit
MIACFD201
Microfil®-Trichterverteiler
For use with 250 mL Microfil® funnels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Manufacturer/tradename:
Microfil® with S-Pak®
Packaging:
pkg of 1 unit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Der Trichterverteiler für den 250-ml-Trichter ist ein Zubehörteil für das Microfil®-Filtrationssystem. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Microfil® Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Die Trichter sind in praktischen Verpackung zu 25 Stück verpackt, werden in den maßgeschneiderten Trichterverteiler geladen und können leicht nach Bedarf entnommen werden. Der Trichterverteiler wurde für eine schnelle Abgabe von Microfil® Trichtern ohne Beeinträchtigung der Sterilität entwickelt.
Application
Der Trichterverteiler ist ein Zubehörteil für das Microfil®-Filtrationssystem und wird bei der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier und Mineralwasser, bei der Analyse von pharmazeutischen Produkten, Umweltanalysen, Keimbelastungsprüfungen und Wasserüberwachung eingesetzt.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MIAAWG100MIACFD101MZGSWG101
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microfil®-Trichterverteiler
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MIACFD20104053252656910