Fortfahren mit
MIACFD101
Microfil® Trichterverteiler
For use with 100mL Microfil® funnels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Manufacturer/tradename:
Microfil® with S-Pak®
Packaging:
pkg of 1 unit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Der Trichterverteiler für den 100-ml-Trichter ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Microfil® Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Die Trichter sind in praktischen Verpackung zu 25 Stück verpackt, werden in den maßgeschneiderten Trichterverteiler geladen und können leicht nach Bedarf entnommen werden. Der Trichterverteiler wurde für eine schnelle Abgabe von Microfil® Trichtern ohne Beeinträchtigung der Sterilität entwickelt.
Application
Der Trichterverteiler ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem und wird in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Mineralwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und bei der Wasserüberwachung eingesetzt.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MIACFD201MIAAWG100MZGSWG101
description
For use with 100mL Microfil® funnels
description
For use with 250 mL Microfil® funnels
description
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast and mold
description
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
input
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microfil® Trichterverteiler
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)