Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
€ 453,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D7-2E4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPG2(3339)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
EZM-Proteine
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in einem 3–8 %igen Tris-Acetat-Gel verwendet, in dem die Bande oberhalb des 460-kDa-Markers erscheint. (Mit freundlicher Genehmigung von Whitelock, J. Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australien)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:300-Verdünnung des Antikörpers wurde Perlecan in frisch gefrorenem gesundem Tonsillengewebe des Menschen nachgewiesen.
Frisch gefrorenes normales humanes Tonsillengewebe
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source rat | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... HSPG2(3339) | Gene Information human ... HSPG2(3339) | Gene Information human ... PRG4(10216) | Gene Information human ... FAM20B(9917) |
| clone 5D7-2E4, monoclonal | clone A7L6, monoclonal | clone 5C11, monoclonal | clone PG-4, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig | species reactivity human, chicken, shark |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c