Fortfahren mit
MABT400
Anti-Lubricin/Proteoglycan 4, Klon 5C11, Antikörper
clone 5C11, from mouse
Synonym(e):
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5C11, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5C11, monoclonal
species reactivity
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRG4(10216)
General description
Das Protein Lubricin/Proteoglycan 4 ist ein wichtiges, im Gelenk sezerniertes Protein, das für die Gelenkfunktion entscheidend ist und daher auch bei Gelenkerkrankungen im Fokus der Forschung steht. Lubricin/Proteoglycan 4 spielt eine Rolle bei der Grenzflächenschmierung und verhindert die Ablagerung von Knorpel aus der Synovialflüssigkeit, indem es das synoviale Wachstum der Synovialzellen reguliert und die Adhäsion der Zellen an der Knorpeloberfläche hemmt. Während der Entwicklung fungiert Lubricin/Proteoglykan 4 auch als Wachstumsfaktor für hämatopoetische und endotheliale Zelllinien, und Lubricin/Proteoglykan 4 scheint für die ordnungsgemäße Barrieren- und Schmierenentwicklung in Geweben wie dem Auge wichtig zu sein. Lubricin/Proteoglykan 4 wird in Gelenken und in der Nähe von Gelenkgrenzflächen stark exprimiert, ist aber auch im Gehirn, im Herzen, in der Lunge, in der Niere und in anderen Geweben zu finden. Lubricin/Proteoglykan 4 hat mehrere Isoformen, die sich in ihrer Zell- und Gewebeexpression unterscheiden. Isoform C und D sind die am häufigsten exprimierten Formen. Schließlich wird Lubricin/Proteoglycan 4 aufgrund seiner Wirkung auf Oberflächen im Rahmen der Gewebezüchtung und der Entwicklung künstlicher Knorpel zur Behandlung von Gelenkerkrankungen untersucht.
~ 220 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins beträgt 151 kDa, wobei viele Isoformen um 145 kDa beobachtet werden und das Molekulargewicht aufgrund der Glykosylierung auch höher liegen kann.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen Lubricin/Proteoglycan 4 entspricht.
Application
Dieser Anti-Lubricin/Proteoglycan 4, Klon-5C11, Antikörper ist zur Verwendung in Western-Blot und Immunhistochemie (Paraffin) für den Nachweis von Lubricin/Proteoglycan 4 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Lubricin/Proteoglycan 4 in humanem Leber- und Herzgewebe nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde aufgereinigtes humanes Synoviallubricin sowie Lubricin in Synovialflüssigkeit von Patienten mit Osteoarthritis (OA), Kamptodaktylie-Arthropathie-Coxa vara-Perikarditis-Syndrom (CACP) oder von Rindern, Schweinen, Ziegen, Hunden, Ratten und Meerschweinchen nachgewiesen (Ai, M., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116237).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde aufgereinigtes bovines Synoviallubricin vom Kalb und Ochsen sowohl unter reduzierten als auch nicht reduzierten Bedingungen nachgewiesen (Schmidt, T.A., et al. (2009). Biochim Biophys Acta. 1790(5):375-384).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in Lubercin-aufgereinigtem Protein.
Western-Blot-Analyse: In 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurden 10 µg aufgereinigtes Lubricin/Proteoglycan 4-Protein nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB2600MABT153MAB1948P
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
5C11, monoclonal
clone
4D1, monoclonal
clone
4D7.1, monoclonal
clone
A7L6, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PRG4(10216)
Gene Information
human ... GPC1(2817)
rat ... Gpc1(58920)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... HSPG2(3339)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dongrim Seol et al.
Human gene therapy, 33(9-10), 529-540 (2021-10-07)
Lubricin, a glycoprotein encoded by the proteoglycan 4 (PRG4) gene, is an essential boundary lubricant that reduces friction between articular cartilage surfaces. The loss of lubricin subsequent to joint injury plays a role in the pathogenesis of posttraumatic osteoarthritis. In
A single-cell comparison of adult and fetal human epicardium defines the age-associated changes in epicardial activity.
Knight-Schrijver, et al.
Nature cardiovascular research, 1, 1215-1229 (2023)
Taryn E Ludwig et al.
BMC musculoskeletal disorders, 16, 386-386 (2015-12-17)
Proteoglycan 4 (PRG4) and hyaluronan (HA) are key synovial fluid constituents that contribute synergistically to cartilage boundary lubrication; however, the effects of their concentrations as well as their structure, both of which can be altered in osteoarthritis, on this functional
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT40004055977112054